Learn More
SI Analytics™ Titrateur de module TitroLine™ 7750 KF avec tête interchangeable de 10 ml
Code produit 15514923 Tous les produits SI Analytics Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Gamme (pH):
-3,0 à 18,00 à 0,002 ± 1
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Gamme (pH) Conditionnement
15514923 -3,0 à 18,00 à 0,002 ± 1 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 15514923 Fournisseur SI Analytics™ Code fournisseur 285220940
Promotions de fin d'année sur le matériel
Utilisez le code promo 28000
Afficher toutes les promotions
Expédition estimée: 09-02-2027
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Titrateur automatique pour têtes échangeables pour titration potentiométrique et titration volumétrique KF. Le TitroLine™ 7750 associe les caractéristiques du titrateur potentiométrique TitroLine™ 7000 et du titrateur volumétrique Karl Fischer TitroLine™ 7500.
  • Écran couleur haute visibilité facilement visible à partir d’une distance et d’angles extrêmes
  • Les données de réactifs sont stockées en toute sécurité dans des modules intelligents et interchangeables
  • Comprend jusqu’à trois ports USB, un port LAN et deux ports RS232 pour l’extension et la connexion des périphériques
  • Exportez les résultats au format PDF ou CSV, également vers les réseaux
  • La reconnaissance automatique sans fil des électrodes SI Analytics ID garantit des mesures et un étalonnage précis
  • Entrées d’électrode pH / mV et de température haute résolution pour pH, ISE, Redox (ORP) ou titrations photométriques
  • Parfait pour la titration non aqueuse, comme les nombres d’acides et de bases dans les huiles (TAN et TBN)
  • Entrée d’électrode polarisable pour titrations des points finaux définis (à butée + KF)
  • Mode de titration linéaire (incrément fixe) et dynamique aux points d’équivalence et titration aux points finaux
  • Titrations de stat. pH
  • Titrations volumétriques KF
  • Mesure unique et continue
  • Éditeur de formules pour les calculs individuels
  • Gestion des utilisateurs / mots de passe
  • Titrations avec le nouveau capteur photométrique OptiLine 6
  • Test avec deux burettes à piston connectées au maximum par méthode
  • Titration avec burette à piston externe
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Certifications/Conformité Compatibilité CEM selon la directive du Conseil : 2004/108/EG ; normes harmonisées appliquées : EN 61326-1:2006 ; directive basse tension conformément à la directive du Conseil 2006/95/EG base d’essais EN 61 010, partie 1
Détails de la gestion des données 3 x USB (2 x USB-A et 1 x USB-B), 2 x RS-232-C et 1 x LAN
Comprend Unité de base avec 10 têtes interchangeables, support de titration TM 235 KF avec agitateur et pompe intégrés, récipient de titration TZ 1770, micro-électrode double platine KF 1100, kit de démarrage, alimentation de 100 à 240 V
Entrées Entrée pH/mV avec transducteur de 24 bits. Prise d’électrode conforme à la norme DIN 19 262 ou BNC avec récepteur RFID pour électrodes SI Analytics ID
Matériau Boîtier en polypropylène, clavier revêtu de polyester
Alimentation électrique 100 à 240 V ; 50/60 Hz, entrée de puissance : 30 VA
Gamme (mV) -2000 à +2000 à 0,1 ± 1
Gamme (pH) -3,0 à 18,00 à 0,002 ± 1
Gamme d’humidité relative Max. 80 % pour des températures allant jusqu’à 31°C, diminution linéaire jusqu’à 50 % d’humidité relative à une température de 40°C.
Résolution 20,000 pas
Vitesses de la sonde d’agitateur 50 à 1000 U/min
Plage de températures (métrique) Pt 1000 à 75°C à 95°C / NTC 30 KOhm -40°C à +125°C
Plage de température (métrique) ambiante entre 10°C et 40°C
Dimensions (L x l x H) 250 x 80 x 130 mm (hauteur sans statif)
Tension 100/240 V, puissance absorbée : 30 VA
Fréquence 50/60 Hz