Learn More
SI Analytics™ TitroLine™ 7800
Code produit 15584923 Tous les produits SI Analytics Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Matériau:
Polypropylène
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Matériau Conditionnement
15584923 Polypropylène 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 15584923 Fournisseur SI Analytics™ Code fournisseur 285221030
Promotions de fin d'année sur le matériel
Utilisez le code promo 28000
Afficher toutes les promotions
Expédition estimée: 09-02-2027
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
TitroLine™ 7800 SI Analytics™ améliore les fonctions universelles du TitroLine™ 7750 avec une entrée de mesure IDS supplémentaire.
  • Entrée pH / mV avec prise d’électrode transductrice de 24 bits conforme à la norme DIN 19 262 ou supplémentaire avec insert de prise BNC et récepteur RFID pour les électrodes avec un ID SI Analytics
  • Vanne : PTFE / ETFE
  • Cylindre : verre borosilicaté 3.3 (DURAN™)
  • Tuyaux : FEP, bleu
  • Affichage haute visibilité en couleur, qui peut être facilement visualisé à partir d’une distance et d’angles extrêmes
  • Avec de nouveaux modules interchangeables, toutes les données de réactifs et d’unités pertinentes peuvent être stockées
  • Extensible grâce aux 2 x ports USB-hôte, 1 x USB-PC, 1 x LAN et 2 x RS232. Les connectables sont par exemple clavier USB, imprimante USB, lecteur de codes-barres, lecteurs flash USB, balances, PC et autres dispositifs SI Analytics tels que burettes à piston et changeurs d’échantillons
  • Stockage des résultats à l’aide du port USB (format PDF et CSV), y compris le transfert de méthodes
  • Avec des méthodes standard pour la titration potentiométrique et KF
  • Deuxième port de mesure numérique pour capteurs numériques intelligents (IDS)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Précision (mV) 0,1/0,1 = ±1 numérique
Type d’affichage Écran TFT VGA de 3,5 pouces -1/4 avec 320 x 240 pixels
Comprend Deux entrées de mesure, agitateur magnétique et TitriSoft 3.2
Matériau Polypropylène
Modèle TitroLine™ 7800
Température (métrique) en fonctionnement –40°C à +125°C
Plage de température (métrique) ambiante entre 10°C et 40°C
Dimensions (L x l x H) 29,6 x 15,3 x 45 cm