Learn More
SI Analytics Unité de base TitroLine 7800
Code produit 15554923 Tous les produits SI Analytics Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Type:
Titrateur de paillasse
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Type Conditionnement
15554923 Titrateur de paillasse 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 15554923 Fournisseur SI Analytics Code fournisseur 285220980
En stock
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Robuste, fiable, prêt à l’emploi, tout-terrain pour la titration potentiométrique avec une entrée de mesure numérique supplémentaire.
  • Peut également être utilisé comme titrateur KF volumétrique
  • Affichage haute visibilité en couleur, qui peut être facilement visualisé à partir d’une distance et d’angles extrêmes
  • Avec des modules interchangeables intelligents et le stockage de toutes les données de réactifs pertinentes
  • Comprend deux ports USB-A, un port USB-B, deux ports RS-232 et un port LAN pour l’extension et la connexion de périphériques tels que le clavier, l’imprimante, le lecteur de codes-barres, les clés USB, les balances, le PC et d’autres dispositifs SI Analytics
  • Stockage des résultats via le port USB (format PDF et CSV), y compris le transfert de méthodes
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Types de connecteurs Stockage des résultats via le port USB (format PDF et CSV), y compris le transfert de méthodes
Type Titrateur de paillasse
Comprend Comprend deux ports USB-A, un port USB-B, deux ports RS-232 et un port LAN pour l’extension et la connexion de périphériques tels que le clavier, l’imprimante, le lecteur de codes-barres, les clés USB, les balances, le PC et d’autres dispositifs SI Analyt
Modèle Unité de base TitroLine 7800