Learn More
SI Analytics™ Titrateurs TitroLine™ série 7800
Code produit 15564923 Tous les produits SI Analytics Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Gamme (pH):
0 à 14
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Gamme (pH) Conditionnement
15564923 0 à 14 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 15564923 Fournisseur SI Analytics™ Code fournisseur 285220990
Expédition estimée: 09-02-2027
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Le TitroLine™ 7800 est un titrateur universel doté d’une technologie de capteur numérique et de méthodes améliorées pour la titration potentiométrique et KF
  • Titrateur potentiométrique universel avec technologie de capteur numérique analogique et IDS pour la détermination des valeurs de pH et d’ORP
  • Affichage graphique couleur haute visibilité exceptionnel pour une visualisation même à angles extrêmes
  • Représentation graphique claire des courbes de titration
  • Méthodes standard pré-installées pour la titration potentiométrique et KF
  • Connectivité USB
  • Parfaitement adapté à l’analyse de l’eau
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Points d’étalonnage (ionométrie) 1
Points d’étalonnage (pH) 3
Types de connecteurs 1 x LAN, 2 x USB-A, 1 x USB-B, 2 x RS232
Points de données Exportation USB ou format pdf/CSV
Type d’affichage Écran couleur VGA TFT avec 320 x 240 pixels
Dérive Affichage en ligne
Entrées Une entrée de mesure analogique et une entrée numérique (IDS)
Langues Français
Matériau Boîtier en polypropylène
Modèle TitroLine 7800
Gamme (mV) 1200 mV +/-
Gamme (pH) 0 à 14
Résolution (mV) 0,2mV
Résolution (pH) Unités à pH de 0,004
Volume (métrique) d’échantillon 5/10/20/50 ml
Dimensions (L x l x H) 153 mm x 296 mm x 450 mm
Largeur (impériale) 6,0 in
Profondeur (impériale) 11,6 in
Fonctions relatives à la burette 50 méthodes utilisateur