Learn More
Velp Scientifica™ Titrateur automatique TITROLINE 5000
Code produit 15349494 Tous les produits Velp Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Modèle:
Titroline Easy K
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Modèle Conditionnement
15349494 Titroline Easy K 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 15349494 Fournisseur Velp Scientifica™ Code fournisseur R30800194
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    8151.83€
    7399.00€ / 1 pièces
    Économisez 752.83€
    9% de réduction
Afficher toutes les promotions
Expédition estimée: 05-02-2027
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Titrateur automatique Velp Scientifica™ TITROLINE 5000 avec nouveau titrateur compact pour des titrations de routine simples.
  • Titrations à pH, mV, point final (2 EP)
  • Titrations à un point d’équivalence (pH et mV) avec addition de titration dynamique ou linéaire
  • Titrations manuelles avec le contrôleur
  • Tâches de dosage
  • Nombre de méthodes : 3
  • Teneur en sel des denrées alimentaires (fromage, sauce soja, ketchup)
  • Acidité totale dans le vin et les boissons
  • Taux d’azote selon la méthode de Kjeldahl
  • Chlorure dans l’eau potable et d’autres échantillons
  • Alcalinité (valeur p + m)
  • FOS / TAC
Spécification
Type d’affichage Écran tactile couleur de 3,5 po
Type Titrateur automatique
À utiliser avec (application) Distillation et titrage combinés, pour une mesure simultanée Kjeldahl détermination du rapport azote/protéines
Matériau Technopolymère
Modèle Titroline Easy K
Profondeur (métrique) 416 mm