Learn More
SI Analytics™ Titronic™ 300
Code produit 15344408 Tous les produits SI Analytics Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Fonctions relatives à la burette:
Résolution : 8000
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Fonctions relatives à la burette Conditionnement
15344408 Résolution : 8000 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15344408 Fournisseur SI Analytics™ Code fournisseur 285225800
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2595.00€
    2118.00€ / 1 pièces
    Économisez 477.00€
    18% de réduction
Afficher toutes les promotions
En stock
Titronic™ 300 SI Analytics™ est une burette à moteur pour une titration manuelle et un instrument de dosage précis pour les liquides, solvants et agents de titration en quantité indispensable.
  • Interface : 1 x USB-A et 1 x USB-B, 2 x RS-232-C
  • Vitesse de dosage : max. 100 ml/min (avec unité de 50 ml)
  • Vitesse de remplissage : min 30 s à 999 s réglable (temps en fonction du volume du cylindre)
  • Unité de dosage de 20 ml
  • Précision du dosage : erreur systématique 0,15 %, erreur aléatoire 0,05 % conformément à la norme EN ISO 8655-6
  • Titration avec contrôleur manuel (souris)
  • La vitesse de titration peut être réglée en cinq étapes différentes pour optimiser la vitesse et la précision de titration
  • Calcul automatique des résultats dans différentes unités et exportation vers une imprimante ou un périphérique de mémoire USB
  • Enregistrement automatique du poids lorsqu’une balance est connectée
  • Dosage et taux de remplissage réglables pour chaque méthode
  • Remplissage réglable entre chaque étape de dosage
  • La fonction de remplissage intelligente vérifie si une étape de dosage est possible sans remplir à l’avance
  • Ceci réduit les opérations défectueuses lors d’un dosage en série
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Certifications/Conformité ISO 8655, partie 6 ; CME :2004/108/EG ; directive EG relative à la sécurité 2006/95
Types de connecteurs Connexion de l’agitateur : TM 50, alimentation directement par la burette à piston
Description Sans agitateur magnétique
Type d’affichage Écran TFT compatible avec les graphiques
Comprend Unité de dosage de 20 ml assemblée prête à l’emploi, contrôleur manuel, pince de titration, statif et alimentation 100 à 240 V
Clavier L’unité fonctionne à l’aide des touches qui se trouvent sur l’appareil lui-même, du contrôleur TZ 3880 et du clavier pour PC (USB) en option
Modèle Titronic™ 300
Alimentation électrique 100 à 240 V, 50/60 Hz, puissance d’entrée 30 VA
Résolution 0,005 à 0,025 ml (selon l’unité de dosage)
Plage de température (métrique) ambiante entre 10°C et 40°C
Volume (métrique) d’échantillon 0 à 9 999,999 ml d’affichage
Dimensions (L x l x H) 205 x 135 x 310 mm
Fonctions relatives à la burette Résolution : 8000