Learn More
SI Analytics Module 2 Titronic 300 TM 300/50 avec agitateur
Code produit 15341645 Tous les produits SI Analytics Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Comprend:
Agitateurs
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Comprend Conditionnement
15341645 Agitateurs 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 15341645 Fournisseur SI Analytics Code fournisseur 285225830
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2935.00€
    2360.00€ / 1 pièces
    Économisez 575.00€
    19% de réduction
Afficher toutes les promotions
Expédition estimée: 06-01-2027
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Burette à piston à moteur avec unité de dosage de 20 ou 50 ml idéale pour les titrations manuelles et les tâches de dosage très précises.
  • Burette à piston à moteur avec unité de dosage de 20 ou 50 ml
  • Pour les titrations manuelles et les tâches de dosage très précises
  • Le TITRONIC™ 300 peut être entièrement contrôlé à partir d’un PC via l’interface USB ou RS-232
  • Jusqu’à 16 burettes peuvent être connectées l’une à l’autre via l’interface RS232 selon le principe de la chaîne en étoile
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Description Module Titronic 300 2 TM 300/50 100-240 V avec agitateur
Type d’affichage Écran TFT compatible avec les graphiques.
Comprend Agitateurs
Tension 100-240 V, 50/60 Hz