Learn More
SI Analytics™ TITRONIC™ 500
Code produit 11368290 Tous les produits SI Analytics Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Volume (métrique) d’échantillon:
20 ml
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Volume (métrique) d’échantillon Conditionnement
11368290 20 ml 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 11368290 Fournisseur SI Analytics™ Code fournisseur 285220220
Expédition estimée: 22-12-2026
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Obtenez un dosage précis de petits et grands volumes lors de la préparation des solutions. SI Analytics™ TITRONIC™ 500 est la burette à piston parfaite pour les titrations manuelles.
  • Unités interchangeables intelligentes avec une capacité de volume de 5, 10, 20 et 50 ml
  • Connexion à une imprimante et à des balances analytiques
  • Contrôle à distance complet via une interface RS232 ou USB-B
  • Grâce aux deux ports RS232, il est possible de connecter 16 périphériques sur un port RS232 ou USB à la fois
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type Unité de base Titronic 500
Comprend Agitateur magnétique TM 235, unité échangeable de 20 ml WA 20, tige de support TZ 1510, pince d’électrode Z 305, contrôleur manuel TZ 3880, alimentation 100–240 V
Matériau Polypropylène
Modèle T 500-M2/20
Plage de température (métrique) ambiante entre 10°C et 40°C
Volume (métrique) d’échantillon 20 ml
Largeur (métrique) 15,3 cm
Profondeur (métrique) 29,6 cm
Tension 100 à 240 V