Learn More
TUTTNAUER Lave-verres Tiva 10 avec porte manuelle
Code produit 30058119 Tous les produits Tuttnauer Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Tension:
380/400 V
Conditionnement:
1 unité
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Tension Conditionnement
30058119 380/400 V 1 unité
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 30058119 Fournisseur TUTTNAUER Code fournisseur TIVA101ML
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    22086.75€
    19355.00€ / 1 unités
    Économisez 2731.75€
    12% de réduction
 Article restreint
Actuellement indisponible: Nous n'avons aucune information sur la future disponibilité de ce produit.
Voir les produits de remplacement
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Doté d'une porte manuelle à double vitrage trempé pour la verrerie de laboratoire, avec 4 niveaux de lavage indépendants.
  • Conçu avec 4 niveaux de lavage indépendants pour nettoyer efficacement une large gamme de verrerie de laboratoire.
  • Les niveaux supérieurs sont amovibles, ce qui permet d'accueillir facilement du matériel de laboratoire volumineux.
  • Dotée d'un système performant qui filtre, chauffe électriquement et force l'air à travers la chambre de lavage et à l'intérieur des instruments creux pour d'excellents résultats de séchage.
  • Il est doté d'une porte manuelle à double vitrage trempé durable pour une sécurité et une visibilité accrues pendant son utilisation.
  • Comprend une large gamme de supports, de buses et d'accessoires adaptés au lavage et au séchage de différents types de verrerie de laboratoire.
  • La grande chambre de 265 litres assure une capacité de charge optimale et une efficacité de nettoyage maximale.
Spécification
Affichage LCD
Matériau Acier inoxydable
Type de produit Laveur pour verrerie avec système de séchage et condenseur à vapeur
Modèle Porte manuelle
Tension 380/400 V