Learn More
TUTTNAUER Laveuse-désinfecteuse Tiva 15 avec porte coulissante automatique
Code produit 30058118 Tous les produits Tuttnauer Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Tension:
380/400 V
Conditionnement:
1 unité
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Tension Conditionnement
30058118 380/400 V 1 unité
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 30058118 Fournisseur TUTTNAUER Code fournisseur TIVA151VL
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    39784.50€
    34871.00€ / 1 unités
    Économisez 4913.50€
    12% de réduction
 Article restreint
Actuellement indisponible: Nous n'avons aucune information sur la future disponibilité de ce produit.
Voir les produits de remplacement
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Offre une solution clé en main flexible pour le lavage, la désinfection et le séchage de divers instruments médicaux.
  • Doté de portes coulissantes automatiques, il est parfaitement adapté aux services de chirurgie et de stérilisation.
  • Peut être équipé de jusqu'à 6 niveaux de lavage pour un total de 18 paniers DIN.
  • Compatible avec une grande variété de chariots de lavage et d'accessoires.
Spécification
Affichage LCD
Matériau Acier inoxydable
Type de produit Laveur pour verrerie avec système de séchage et condenseur à vapeur
Modèle Porte Coulissante automatique
Tension 380/400 V