Learn More
Tizanidine hydrochloride, MedChemExpress
Code produit 16488166
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 mg
50 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16488166 100 mg
16428408 10 mg
16404297 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 16488166 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HYB0194A
 Article restreint
Expédition estimée: 30-11-2026
MedChemExpress Tizanidine hydrochloride is an α2-adrenergic receptor agonist and inhibits neurotransmitter release from CNS noradrenergic neurons.
Tizanidine hydrochloride is an α2-adrenergic receptor agonist and inhibits neurotransmitter release from CNS noradrenergic neurons.
Spécification
Nom chimique ou matériau Tizanidine hydrochloride
Forme physique Solid
CAS 64461-82-1
Couleur Jaune clair
Quantité 100 mg
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C9H9Cl2N5S
À utiliser avec (application) Neuroscience-Neuromodulation
Informations sur la solubilité H2O : 20 mg/mL (68.93 mM; Need ultrasonic)
SMILES ClC1=C(NC2=NCCN2)C3=NSN=C3C=C1.Cl
Poids moléculaire (g/mol) 290.17
Poids de la formule 290.17
Pourcentage de pureté 98.66%
Qualité Research