Learn More
Chlorhydrate de tizanidine, Thermo Scientific™
Code produit 17780679 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
17780679 5 g 5g
17790679 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 17780679 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 470000050
Demander un format en vrac ou personnalisé
Spécification
Nom chimique ou matériau Chlorhydrate de tizanidine
CAS 64461-82-1
Synonyme Chlorhydrate 5-Chloro-4-[(4,5-dihydro-1 H-imidazol-2-yl)amino]-2,1,3-benzothiadiazole
Quantité 5 g
Solubilité Solution aqueuse soluble
Point de fusion 280°C
Conditions d’expédition Aucune contrainte spéciale
Gamme de produits Sciences de la vie
Formule moléculaire C9 H8 Cl N5 S . H Cl
Forme physique Poudre
Couleur Blanc à jaune à brun clair
Pureté ≥97,5%