Learn More
Chlorhydrate de tizanidine, Thermo Scientific™
Code produit 17790679 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
17790679 25 g 25g
17780679 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 17790679 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 470000250
 Article restreint
Expédition estimée: 30-11-2026
Spécification
Nom chimique ou matériau Chlorhydrate de tizanidine
CAS 64461-82-1
Synonyme Chlorhydrate 5-Chloro-4-[(4,5-dihydro-1 H-imidazol-2-yl)amino]-2,1,3-benzothiadiazole
Quantité 25 g
Solubilité Solution aqueuse soluble
Point de fusion 280°C
Conditions d’expédition Aucune contrainte spéciale
Gamme de produits Sciences de la vie
Formule moléculaire C9 H8 Cl N5 S . H Cl
Forme physique Poudre
Couleur Blanc à jaune à brun clair
Pureté ≥97,5%