Learn More
Hach Lange™ Turbidimètre à lampe au tungstène TL2300, EPA, 0 à 4 000 NTU
Code produit 15848817
Modifier l'affichage
Click to view available options
Type d’affichage:
Écran tactile couleur
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Type d’affichage Conditionnement
15848817 Écran tactile couleur 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 15848817 Fournisseur Hach Lange™ Code fournisseur LPV444.99.00210
Offres Spotlight
Utilisez le code promo 28038
Afficher toutes les promotions
Expédition estimée: 04-01-2027
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Mesure fiable pour les applications à haute turbidité ; simplifiée.
Mesure fiable pour les applications à haute turbidité ; simplifiée. Les nouveaux turbidimètres de laboratoire de la série TL23 associent une technologie fiable et des fonctionnalités améliorées pour simplifier les tests dans les applications industrielles les plus exigeantes et les eaux usées. Conception améliorée et intuitive Un dispositif intelligent pour des mesures plus fiables Facile à utiliser. Facile de ne pas se tromper
Conception intuitive améliorée
Le grand écran tactile couleur de la série TL23 et l’interface utilisateur intuitive accélèrent la configuration, l’étalonnage et la mesure. Une interface facile et des procédures guidées vous donnent confiance en vos résultats.
Un dispositif intelligent pour des mesures plus fiables
La série TL23 garantit des relevés stables et une analyse précise en capturant les relevés de turbidité une fois que l’appareil détecte la stabilité de l’échantillon. Cette étape de qualité élimine la subjectivité et la nécessité de mesures répétées.
Simplicité d’utilisation. Facile de ne pas se tromper
La série TL23 vous offre tout ce dont vous avez besoin à portée de main. Grâce à un port USB pour faciliter l’exportation des données, l’identification des échantillons pour la traçabilité et l’auto-diagnostic pour l’assurance de la qualité, Hach™ facilite des mesures justes.
Ce qui est inclus :
Turbidimètre TL2300, huile de silicone, chiffon à huiler, filtre USEPA, cellules d’échantillon 1 pouce (30 ml) avec bouchons (6x), kit de standardisation de turbidité secondaire Gelex, kit d’étalonnage StablCal, alimentation électrique, cordon d’alimentation, housse de protection
Spécifications
Précision : Rapport activé : ± 2 % de la mesure plus 0,01 NTU de 0 à 1 000 NTU, ± 5 % de la mesure de 1 000 à 4 000 NTU basée sur l’étalon primaire de Formazine
Rapport désactivé : ± 2 % de la mesure plus 0,01 FNU/NTU de 0 à 40 NTU
Purge de l’air : Azote sec ou air de qualité instrument (ANSI MC 11.1, 1975)
0,05 L/s à 69 kPa (10 psig) ; 138 kPa (20 psig) max
Adaptateur à embout cannelé pour tubulure de 0,125 po
Certifications : CE, CC, RCM
Communication : USB
Conformité : EPA
Enregistrement des données : 2 000 logs au total, inclut un journal des relevés, un journal des vérifications et un journal d’étalonnage
Dimensions (H x l x P) : 153 mm x 395 mm x 305 mm
Affichage : Écran tactile couleur de 17,8 mm
Interface : 2 ports USB-A pour clé USB, imprimante thermique externe, clavier et lecteur de codes-barres
Source lumineuse : Lampe à filament tungstène
Méthode de mesure : Néphélométrique
Modèle : TL2300 EPA
Plage de températures de fonctionnement : 0 à 40°C
Alimentation requise (ampères) : 3,4 A
Alimentation requise (Hz) : 50/60 Hz
Alimentation requise (tension) : 100 à 240 VCA
Plage : 0 à 4 000 NTU
NTU (rapport activé) : 0 à 4000
NTU (rapport désactivé) : 0 à 40
EBC (rapport activé) : 0 à 980
EBC (rapport désactivé) : 0 à 9,8
Modes de relevés : turbidité simple, continue et rapide, moyennage du signal activé ou désactivé, rapport activé ou désactivé
Région : Mondiale
Réglementation : Conforme à la méthode EPA 180.1
Reproductibilité : ±1 % du relevé ou 0,01 NTU, selon la valeur la plus élevée (dans les conditions de référence)
Temps de réponse : Moyennage du signal désactivé : 6,8 secondes / moyennage du signal activé : 14 secondes (lorsque 10 mesures sont utilisées pour calculer la moyenne)
Compatibilité des cellules d’échantillon : cellules rondes en verre borosilicaté de 95 x 25 mm (3,74 x 1 po) avec bouchons à vis revêtus de caoutchouc
Remarque : Des cellules d’échantillons plus petites (moins de 25 mm) peuvent être utilisées avec un adaptateur de cellules.
Exigences relatives aux échantillons : Cellule d’échantillon de 25 mm : 20 ml minimum
0 à 70°C (32 à 158°F)
Temps de stabilisation : Rapport activé : 30 minutes après le démarrage
Rapport désactivé : 60 minutes après le démarrage
Conditions de stockage : -20 à 60°C
Unités : NTU et EBC
Poids : 3,0 kg
Inclus : Turbidimètre TL2300, huile de silicone, chiffon à huiler, filtre USEPA, cellules d’échantillon de 1 pouce (30 ml) avec bouchons (x6), kit de standardisation pour turbidité secondaire Gelex, kit d’étalonnage StablCal, alimentation électrique, cordon d’alimentation, housse de protection
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type Turbidimètre
Source lumineuse Lampe au tungstène
Type d’affichage Écran tactile couleur
Temps de réponse Moyennage du signal désactivé : 6,8 secondes / moyennage du signal activé : 14 secondes
Sélection de plage automatique Oui
Méthodes approuvées par l’EPA Méthode 180.1
Garantie 1 an