Learn More
Hach Lange™ Turbidimètre à LED TL2310, ISO, 0 - 1000 NTU
Code produit 16641256
Modifier l'affichage
Click to view available options
Type d’affichage:
Écran tactile couleur
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Type d’affichage Conditionnement
16641256 Écran tactile couleur 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 16641256 Fournisseur Hach Lange™ Code fournisseur LPV444.99.00120
Expédition estimée: 04-01-2027
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Mesure fiable pour les applications à haute turbidité ; simplifiée.
Mesure fiable pour les applications à haute turbidité ; simplifiée.Les nouveaux turbidimètres de laboratoire de la série TL23 associent une technologie fiable et des fonctionnalités améliorées pour simplifier les tests dans les applications industrielles les plus exigeantes et les eaux usées.Conception améliorée et intuitive Un dispositif intelligent pour des mesures plus fiables Facile à utiliser.Facile de ne pas se tromper
Conception intuitive améliorée
’ Le grand écran tactile couleur de la série TL23 et l’interface utilisateur intuitive accélèrent la configuration, l’étalonnage et la mesure.Une interface facile et des procédures guidées vous donnent confiance en vos résultats.
Un dispositif intelligent pour des mesures plus fiables
La série TL23 garantit des relevés stables et une analyse précise en capturant les relevés de turbidité une fois que l’appareil détecte la stabilité de l’échantillon.Cette étape de qualité élimine la subjectivité et la nécessité de mesures répétées.
Simplicité d’utilisation.Facile de ne pas se tromper
La série TL23 vous offre tout ce dont vous avez besoin à portée de main.Grâce à un port USB pour faciliter l’exportation des données, l’identification des échantillons pour la traçabilité et l’auto-diagnostic pour l’assurance de la qualité, Hach™ facilite des mesures justes.
Ce qui est inclus :
Turbidimètre TL2310, huile de silicone, chiffon à huiler, cellules d’échantillon 1 pouce (30 ml) avec bouchons (6x), kit de standardisation de turbidité secondaire Gelex, kit d’étalonnage StablCal, alimentation électrique, cordon d’alimentation, couvercle anti-poussière
Spécifications
Précision :±2 % de la mesure plus 0,01 FNU/NTU de 0 à 1 000 FNU/NTU
Purge de l’air :Azote sec ou air de qualité instrument (ANSI MC 11.1, 1975)
0,05 l/s à 69 kPa (10 psig) ; adaptateur à embout cannelé 138 kPa (20 psig) max
pour tubulure de 1/8 po
Certifications :CE, CC, RCM
Communication :USB
Conformité :ISO
Enregistrement des données :2 000 logs au total, inclut un journal des relevés, un journal des vérifications et un journal d’étalonnage
Dimensions (H x l x P) :153 mm x 395 mm x 305 mm
Affichage :Écran tactile couleur de 17,8 mm
Interface :2 ports USB-A pour clé USB, imprimante externe, clavier et lecteur de codes-barres
Source lumineuse :diode électroluminescente (LED) à 860 ±30 nm
Méthode de mesure :néphélométrique
Modèle :TL2310 ISO
Plage de températures de fonctionnement :0 à 40°C
Alimentation requise (ampères) :3,4 A
Alimentation requise (Hz) :50/60 Hz
Alimentation requise (tension) :100 à 240 VCA
Plage :0 à 1000 NTU
NTU/FNU :0 à 1000
Modes de relevés :turbidité simple, continue et rapide, moyennage du signal activée ou désactivée
Région :Mondiale
Réglementation :conforme aux normes ISO 7027, DIN EN 27027, DIN 38404 et NFT 9033
Répétabilité :±1 % du relevé ou 0,01 FNU/NTU, selon la valeur la plus élevée (dans les conditions de référence)
Temps de réponse :Moyennage du signal désactivé :6,8 secondes / moyennage du signal activé :14 secondes (lorsque 10 mesures sont utilisées pour calculer la moyenne)
Compatibilité des cellules d’échantillon :cellules rondes en verre borosilicaté de 95 x 25 mm (3,74 x 1 po) avec bouchons à vis revêtus de caoutchouc
Remarque :Des cellules d’échantillons plus petites (moins de 25 mm) peuvent être utilisées avec un adaptateur de cellules.
Exigences relatives aux échantillons :Cellule d’échantillon de 25 mm :20 ml minimum
0 à 70°C (32 à 158°F)
Temps de stabilisation :immédiat
Conditions de stockage :-20 à 60°C
Unités :FNU et NTU
Poids :3,0 kg
Inclus :Turbidimètre TL2310, huile de silicone, chiffon à huiler, cellules d’échantillon de 1 pouce (30 ml) avec bouchons (x6), kit de standardisation pour turbidité secondaire Gelex, kit d’étalonnage StablCal, alimentation électrique, cordon d’alimentation, housse de protection
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type Turbidimètre
Source lumineuse LED
Type d’affichage Écran tactile couleur
Temps de réponse Moyennage du signal désactivé : 6,8 secondes / moyennage du signal activé : 14 secondes
Sélection de plage automatique Oui
Méthodes acceptées par l’ISO ISO 7027
Garantie 1 an