Description
TLC Kit d’introduction pour débutants, éducation scientifique et développement de méthodes
Micro-ensemble A CCM pour débutants
Ce micro-ensemble A contient tous les produits chimiques et accessoires pour les expériences suivantes :
- Séparation d’un mélange de colorants liposolubles / lipophiles (mélange de colorants test 1) jaune beurre, indophénol, bleu Soudan II, rouge soudan G
- Séparation d’un mélange de colorants d’anthraquinone (mélange de colorants test 2) bleu 1, bleu 3, vert, bleu vert, rouge, violet 1, violet 2
- Séparation d’un mélange de colorants alimentaires (mélange de colorants test 3) noir brillant BN (E151), rouge rapide E, érythrosine (E127), jaune orange S (jaune soleil CFC, E110), rouge naphthol S, ponceau 4 R (E124), tartrazine (E102)
- Séparation des colorants des stylos-feutres
Ce produit contient des substances dangereuses qui doivent être spécialement étiquetées comme telles. Pour plus d’informations, veuillez consulter la fiche SDS.
Spécification
Spécification
| À utiliser avec (application) | Science Education |
Sécurité et traitement
- TLC Micro Set A
- Dangers
- TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 1
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
- TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
- Toxicité par aspiration Catégorie 1
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Liquide inflammable Catégorie 2
- Liquide inflammable Catégorie 3
- Toxicité pour la reproduction Catégorie 2
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
- H373-Risque présumé d'effets graves pour les organes.
- H400-Très toxique pour les organismes aquatiques.
- H410-Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
- H226-Liquide et vapeurs inflammables.
- H304-Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.
- H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H335-Peut irriter les voies respiratoires.
- H336-Peut provoquer somnolence ou vertiges.
- H361d-Susceptible de nuire au foetus.
- P201-Se procurer les instructions avant utilisation.
- P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin.
- P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
- P331-NE PAS faire vomir.
- MIXTURE LIST-Contain: ammonia solution, 2-propanol, ethanol, toluene, cyclohexane