Learn More
Cole-Parmer™ Support de plaque pour chromatographie en couche fine (CCM), capacité de 25 plaques
Code produit 12379389 Tous les produits Cole-Parmer Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Conditionnement
12379389 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 12379389 Fournisseur Cole-Parmer™ Code fournisseur 3410560
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    129.00€
    118.33€ / 1 pièces
    Économisez 10.67€
    8% de réduction
Expédition estimée: 04-01-2027
La construction en plastique résiste aux solvants CCM courants.
Jusqu’à 25 plaques CCM de n’importe quelle taille. Pente des rainures inférieures vers les rainures du support vertical arrière.
Spécification
Description Support de plaque pour chromatographie sur couche fine (CCM), capacité de 25 plaques