Learn More
Macherey-Nagel™ Chambre de développement simultané TLC
Code produit 12374613 Tous les produits Macherey-Nagel Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité:
2
5
Conditionnement:
1 kit
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité Conditionnement
12374613 2 1 kit
10486471 5 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 12374613 Fournisseur Macherey-Nagel™ Code fournisseur 814018
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    260.00€
    240.45€ / 1 kits
    Économisez 19.55€
    7% de réduction
Afficher toutes les promotions
En stock
Développez simultanément plusieurs plaques de CCM. Les chambres de développement simultanées de CCM sont prévues pour 2 ou 5 plaques.
Développez simultanément plusieurs plaques de CCM. Les chambres de développement simultanées de CCM sont prévues pour 2 ou 5 plaques.
  • Accessoire pour CCM
  • Paroi épaisse des chambres
  • Flacon en verre transparent 
  • Couvercle lourd en verre rodé
Spécification
Quantité 1/boîte
Type Chambre de développement simultané TLC
À utiliser avec (application) Pour 2 plaques de 10 x 10 cm
Capacité 2