Learn More
TLR2-IN-C29, TRC
Code produit 30456330
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 mg
2.5 mg
5 mg
Conditionnement:
1mg
2.50mg
5mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30456330 2.5 mg 2.50mg
30451979 1 mg 1mg
30455669 5 mg 5mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30456330 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCT4265182.5MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 363600-92-4
Formule moléculaire C13 H19 N O3 . H2 S O4
Poids moléculaire (g/mol) 335.373
Synonyme TLR2-IN-C29, 3-[[(2-Hydroxy-3-methoxyphenyl)methylene]amino]-2-methylbenzoic Acid
SMILES CC(C)(C)N1CC(O)c2cc(O)cc(O)c2C1.OS(=O)(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-(((2-Hydroxy-3-methoxyphenyl)methylene)amino)-2-methylbenzoic Acid
Quantité 2.5 mg
Formule InChI InChI=1S/C13H19NO3.H2O4S/c1-13(2,3)14-6-10-9(12(17)7-14)4-8(15)5-11(10)16;1-5(2,3)4/h4-5,12,15-17H,6-7H2,1-3H3;(H2,1,2,3,4)
Poids de la formule 335.104