Learn More
R&D Systems™ TM 5275 sodium salt
Description
TM 5275 sodium salt is a plasminogen activator inhibitor-1 (PAI-1) inhibitor. Orally bioavailable.
Specifications
Specifications
| Nom chimique ou matériau | 5-Chloro-2-[[2-[2-[4-(Diphenylmethyl)-1-piperazinyl]-2-oxoethoxy]acetyl]amino]benzoic acid sodium salt |
| CAS | 1103926-82-4 |
| Quantité | 50 mg |
| Gamme de produits | Tocris |
| Cible | Additional Synthetic Protease Inhibitors |
| Formule moléculaire | C28H27ClN3NaO5 |
| Poids de la formule | 543.97 |
| Pureté | >98% |