Learn More
TM-N1324, MedChemExpress
Code produit 16446947
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Quantité:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16446947 5 mg
16434228 10 mg
16430567 50 mg
16405176 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 16446947 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HY108699
MedChemExpress TM-N1324 is an agonist of G-Protein-Coupled Receptor 39 (GPR39) with EC50s of 9 nM/5 nM in the presence of Zn2+, and 280 nM/180 nM in the absence of Zn2+ for human/murine GPR39.
TM-N1324 is an agonist of G-Protein-Coupled Receptor 39 (GPR39) with EC50s of 9 nM/5 nM in the presence of Zn2+, and 280 nM/180 nM in the absence of Zn2+ for human/murine GPR39.
Spécification
Nom chimique ou matériau TM-N1324
CAS 1144477-35-9
Couleur Blanc
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C18H13ClFN7O
Quantité 5 mg
Informations sur la solubilité DMSO : 12.22 mg/mL (30.72 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C1CC(C2=CC=C(F)C=C2Cl)C3=C(N(C4=C5N=CNC5=NC=N4)N=C3C)N1
Poids moléculaire (g/mol) 397.79
Poids de la formule 397.79
Pourcentage de pureté 99.88%
Qualité Research
Forme physique Solid
À utiliser avec (application) Neuroscience-Neuromodulation