Learn More
TM5275 sodium, MedChemExpress
Code produit 16493018
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16493018 10 mg
16475757 5 mg
16474326 100 mg
16469586 50 mg
16432586 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Code produit 16493018 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HY100447
 Article restreint
Expédition estimée: 27-11-2026
MedChemExpress TM5275 sodium is a plasminogen activator inhibitor (PAI-1) with an IC50 of 6.95 μM.
TM5275 sodium is a plasminogen activator inhibitor (PAI-1) with an IC50 of 6.95 μM.
Spécification
Nom chimique ou matériau TM5275 sodium
Forme physique Powder
CAS 1103926-82-4
Couleur Blanc
Quantité 10 mg
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C28H27ClN3NaO5
À utiliser avec (application) Cancer-programmed cell death
Informations sur la solubilité DMSO : 62.5 mg/mL (114.90 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(O[Na])C1=CC(Cl)=CC=C1NC(COCC(N2CCN(C(C3=CC=CC=C3)C4=CC=CC=C4)CC2)=O)=O
Poids moléculaire (g/mol) 543.97
Poids de la formule 543.97
Pourcentage de pureté 98.82%
Qualité Research