Learn More
Thermo Scientific Chemicals TMB EASY, substrat liquide
Code produit 10215861 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité de substrat:
30 ml
100 ml
Conditionnement:
100mL
30mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité de substrat unitSize
10215861 30 ml 30mL
10499081 100 ml 100mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10215861 Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur 328030300
 Article restreint
Expédition estimée: 28-07-2026
Ajouter au panier
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Point d’ébullition 100°C
Couleur Transparent
Forme Liquide
Quantité 30 ml
Type de substrat Substrat TMB
Conditionnement Flacon en verre
Conditions de stockage 4°C
Quantité de substrat 30 ml