Learn More
Thermo Scientific Chemicals TMB EASY, substrat liquide
Tous les produits Thermo Scientific Chemicals ProduitsDescription
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Specifications
Specifications
| Point d’ébullition | 100°C |
| Couleur | Transparent |
| Forme | Liquide |
| Quantité | 100 ml |
| Type de substrat | Substrat TMB |
| Conditionnement | Flacon en verre |
| Conditions de stockage | 4°C |
| Quantité de substrat | 100 ml |