Learn More
Abcam TMB ELISA Substrate (Highest Sensitivity), 1000 mL
Code produit 32120004 Tous les produits Abcam Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1000 mL
Conditionnement:
1000mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
32120004 1000 mL 1000mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 32120004 Fournisseur Abcam Code fournisseur ab1715221000mL
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Abcam TMB ELISA Substrate (Highest Sensitivity).
  • Species Reactivity: Species independent
  • Storage: Store in the dark
Spécification
Type de produit ELISA Substrate
Quantité 1000 mL
À utiliser avec (application) ELISA
Contenu et stockage Store in the dark