Learn More
Invitrogen™ Solution de TMB eBioscience™ (1X)
Code produit 12750000
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 ml
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
12750000 100 ml 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 12750000 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur 00420156
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Recommandée pour les kits ELISA Ready-SET-Go!™. La solution de substrat prête à l’emploi ELISA TMB eBioscience™ 1x est un substrat chromogène sensible.
Le TMB (3,3’, 5,5’-tétraméthylbenzidine) est un substrat pour la péroxydase de raifort (HRP). Pendant la réaction enzymatique, le substrat de TMB donnera une couleur bleue visible avec un spectrophotomètre à 650 nm. Cette réaction cinétique peut être arrêtée avec de l’acide phosphorique 1M. La couleur devient jaune et peut être lue à 450 nm.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Solution TMB
Quantité 100 ml
Méthode de détection Colorimétrique
Gamme de produits eBioscience
Propriétés du substrat substrat chimique
Type de substrat HRP (peroxydase de raifort)