Learn More
TMB, MedChemExpress
Description
TMB (BM blue) is a chromogenic substrate used in staining procedures in immunohistochemistry as well as being a visualising reagent used in enzyme-linked immunosorbent assays (ELISA).
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | TMB |
| CAS | 54827-17-7 |
| Notes de qualité de la pureté | Research |
| Formule moléculaire | C16H20N2 |
| Synonyme | BM blue Sure Blue TMB |
| Informations sur la solubilité | DMSO : 100 mg/mL (416.08 mM; Need ultrasonic) |
| SMILES | NC1=C(C)C=C(C2=CC(C)=C(N)C(C)=C2)C=C1C |
| Poids moléculaire (g/mol) | 240.34 |
| Poids de la formule | 240.34 |
| Pourcentage de pureté | 99.83% |
| Afficher plus |