Learn More
Thermo Scientific Chemicals TMB QUICK, pour ELISA, substrat liquide
Code produit 10748352 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité de substrat:
50 ml
100 ml
Conditionnement:
100mL
50mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité de substrat Conditionnement
10748352 100 ml 100mL
10544141 50 ml 50mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10748352 Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur 328051000
 Article restreint
Expédition estimée: 24-11-2026
Ajouter au panier
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Point d’ébullition 100°C
Couleur Transparent
Forme Liquide
Quantité 100 ml
Type de substrat Substrat TMB
Conditionnement Bouteille en verre
Quantité de substrat 100 ml