Learn More
Thermo Scientific™ Réactif de silylation TMCS
Code produit 11562391 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
Conditionnement:
25 GR
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11562391 25 g 25 GR
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11562391 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur TS88530
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Vea la política de devoluciones
Catalysez la dérivatisation de composés difficiles à silyler grâce au réactif de silylation Thermo Scientific™ TMCS.
Catalysez la dérivatisation de composés difficiles à silyler grâce au réactif de silylation TMCS Thermo Scientific™. C’est un excellent adjuvant pour la formation d’éthers TMS pour les déterminations GC. Le TMCS est également utile pour la préparation des dérivés TMS des acides organiques.
  • Excellent adjuvant pour la formation de triméthylsilyléthers pour les déterminations GC
  • Utilisé pour la préparation des dérivés TMS des acides organiques
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
À utiliser avec GC
Risques Inflammable, toxique
Concentration standard 98 à 100%
Stockage Température ambiante
Quantité 25 g
Composants standard Chlorotriméthylsilane
Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser pour des procédures de diagnostic.
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.