Learn More
MedChemExpress TMRE
Spécification
Spécification
| Contenu et stockage | 4°C, sealed storage, away from moisture and light ∣ In solvent : -80°C, 6 months ∣ -20°C, 1 month (sealed storage, away from moisture and light) |
| Type de produit | Dye Reagents |
| Quantité | 10 mg |
| Conditions d’expédition | Room temperature |
| Solubilité | DMSO : 27.78 mg/mL (53.95 mM; Need ultrasonic) |
| Cible | HBV |
| Poids moléculaire | 514.95 g/mol |
| CAS | 115532-52-0 |
| Synonyme | Tetramethylrhodamine ethyl ester perchlorate |