Learn More
Thermo Scientific™ Réactif de silylation TMSI
Code produit 11737027 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 ampoules de 1 ml
25 g
Conditionnement:
1 pièce
10 pièces
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11737027 10 ampoules de 1 ml 10 pièces
11537841 25 g 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11737027 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur TS88623
 Article restreint
Expédition estimée: 06-01-2027
Utilisez le plus puissant agent de silylation disponible pour les hydrates de carbone et les stéroïdes grâce au réactif de silylation Thermo Scientific™ TMSI.
Utilisez le plus puissant agent de silylation disponible pour les hydrates de carbone et les stéroïdes grâce au réactif de silylation Thermo Scientific™ TMSI. Ce réactif de silylation réagit rapidement avec les acides carboxyliques et hydroxyliques mais pas avec les amines, et il est particulièrement bien adapté aux programmes de multidérivatisation pour les composés contenant à la fois des groupes hydroxyle et amine. Le TMSI peut être utilisé pour dérivatiser les alcools, phénols, acides organiques, hormones, glycols, nucléotides et stupéfiants, et il est excellent pour les acides gras C1 à C5 dans le sérum et l’urine.
  • Réagit rapidement et uniformément avec les acides carboxyliques et hydroxyliques mais pas avec les amines
  • Particulièrement utile dans les schémas de multidérivatisation pour les composés contenant à la fois des groupes hydroxyle et amine
  • Utilisé dans la dérivatisation des alcools, phénols, acides organiques, stéroïdes, hormones, glycols, nucléotides et stupéfiants
  • Parfait pour les acides gras C1 à C5 dans le sérum et l’urine
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
À utiliser avec GC-MS
Risques Inflammable, irritant
Concentration standard 98 à 100%
Stockage 2°C à 8°C
Quantité 10 ampoules de 1 ml
Composants standard 1-(triméthylsilyl)-1H-imidazole
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • TMSI, 10 x 1 mL Ampules N-Trimethylsilylimidazole
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Liquide inflammable Catégorie 2
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
Mention de danger
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P264-Se laver soigneusement après manipulation.
  • P271-Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé.
  • P370+P378-En cas d'incendie: Utiliser pour l'extinction.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P403+P233-Stocker dans un endroit bien ventilé. Maintenir le récipient fermé de manière étanche.
  • P501-Éliminer le contenu/récipient dans .