Learn More
Thermo Scientific™ TMT™ Elution Buffer and Anti-TMT Resin
Code produit 13444289 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
6 mL
20 mL
Type de produit:
Résine d’anticorps immobilisé anti-TMT
Tampon d’élution TMT
Conditionnement:
20mL
6mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Type de produit Conditionnement
13444289 20 mL Tampon d’élution TMT 20mL
11532591 6 mL Résine d’anticorps immobilisé anti-TMT 6mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 13444289 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 90104
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    123.00€
    107.01€ / 20mL
    Économisez 15.99€
    13% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
Expédition estimée: 15-12-2026
Pour optimiser l’enrichissement, utilisez le tampon d’élution TMT Thermo Scientific avec la résine anti-TMT immobilisée pour les peptides qui ont été chimiquement marqués avec les réactifs de marquage isobare Tandem Mass Tag (TMT) pour la quantification multiplexée des protéines par spectrométrie de masse en tandem.
Les réactifs de marquage isobare TMT (Tandem Mass Tag) sont utilisés pour la quantification multiplexée des protéines par spectrométrie de masse en tandem. La résine anti-TMT immobilisée est conçue pour capturer et enrichir efficacement les peptides ou les protéines marqués à l’aide de n’importe quel réactif TMT. La résine anti-TMT et le tampon d’élution TMT sont efficaces pour réduire la complexité de l’échantillon, améliorer la gamme dynamique et étudier les modifications de la cystéine telles que la S-nitrosylation, l’oxydation et les liaisons disulfures d’échantillons de protéines marqués avec des réactifs iodoTMT.
Les réactifs de marquage de masse en tandem (TMT) sont utilisés pour marquer chimiquement les protéines dans différents échantillons en vue d’une quantification multiplexée à l’aide de la spectrométrie de masse en tandem. La résine immobilisée anti-TMT contient un anticorps monoclonal anti-TMT immobilisé sur agarose et est efficace pour la capture et l’enrichissement de peptides ou de protéines marqués à l’aide de n’importe quel réactif TMT. Cela permet de simplifier des échantillons complexes avant l’analyse LC-MS/MS, en particulier lorsque les cibles à marquer sont rares (par exemple, les sulfhydryles de cystéine). L’enrichissement des peptides marqués par cette méthode permet d’identifier moins de peptides par protéine, mais peut augmenter de façon significative le nombre de protéines uniques identifiées, ce qui facilite la détection et la mesure des protéines de faible abondance.
La résine anti-TMT immobilisée utilise notre anticorps anti-TMT hautement spécifique (Réf. n° 90075) pour lier des peptides marqués avec des réactifs TMT. L’anticorps est spécifique à la région du rapporteur de masse des réactifs TMT qui permet l’enrichissement des peptides marqués au TMT, quelle que soit la chimie de marquage des peptides (par exemple, réactif aux amines, réactif au sulfhydryle). Le tampon d’élution TMT est un tampon neutre volatil qui élue de façon compétitive les peptides capturés marqués au TMT. Lorsqu’il est utilisé en association avec la résine anti-TMT immobilisée, le tampon d’élution TMT offre un enrichissement spécifique plus élevé des peptides marqués au TMT par rapport aux tampons d’élution acides ou basiques.
Les éléments d’enrichissement comprennent :
• Spécifique—utilise un anticorps spécifique à haute affinité pour la structure TMT (Kd >100 pM)
• Compatible—efficace pour toutes les variétés de réactifs TMT (réactifs à l’amine ou à la cystéine)
• Polyvalent—utilisez la résine avec le tampon d’élution TMT pour un enrichissement optimal de l’échantillon
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
À utiliser avec (équipement) Spectromètre de masse
Type de produit Tampon d’élution TMT
Gamme de produits TMT
Contenu et stockage Stockage à 4°C.
Marqueur ou colorant Marquages Tandem Mass Tag™ (TMT)
Matériau de départ Lysat cellulaire
Type de produit final Peptide
Méthode de détection Spectrométrie de masse
Étape du flux de travail Marquage des protéines
Quantité 20 mL
compliance-icons
Identifiant produit
  • TMT Elution Buffer
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1A
Mention de danger
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
Conseils de prudence
  • P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
  • P264-Se laver soigneusement après manipulation.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
  • P405-Garder sous clef.
  • P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: triethylamine, acetic acid