Learn More
Thermo Scientific™ Réactif de marquage TMT11-131C
Code produit 15706663 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 x 5 mg (par marqueur)
1 x 5 mg
3 x 0,8 mg (par marqueur)
3 x 0,8 mg
Conditionnement:
2.40mg
3 pièces
5mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
15706663 1 x 5 mg 5mg
15877944 3 x 0,8 mg 2.40mg
15722695 1 x 5 mg (par marqueur) 5mg
15988062 3 x 0,8 mg (par marqueur) 3 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 15706663 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur A34807
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    572.00€
    497.64€ / 5mg
    Économisez 74.36€
    13% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 24-08-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Le jeu de réactifs de marquage de masse isobare réactif à l’amine Thermo Scientific TMT10plex plus TMT11-131C augmente le multiplexage des échantillons de 10-plex à 11-plex, ce qui permet un débit encore plus élevé pour l’identification des protéines et l’analyse quantitative par spectrométrie de masse en tandem (MS).
Les réactifs de marquage de masse en tandem (TMT) sont spécialement conçus pour permettre l’identification et la quantification des protéines dans différents échantillons à l’aide de la spectrométrie de masse en tandem. La structure de marquage TMT11-131C est identique aux autres marquages TMT10pex, mais le rapporteur de masse TMT11-131C est marqué avec seulement les isotopes 13C. L’ajout du marquage TMT11-131C permet la séparation de l’ion rapporteur de masse 131 des réactifs TMT10plex d’origine en variantes N et C, créant ainsi un 11e canal pour la quantification relative à l’aide d’instruments Orbitrap MS haute résolution.
Les réactifs de marquage TMT présentent l’avantage d’augmenter la quantification relative multiplexée, d’accroître le débit des échantillons et de réduire les valeurs quantitatives manquantes entre les échantillons. Les réactifs de marquage TMT10plex plus TMT11-131C sont idéaux pour l’analyse d’échantillons de protéines multiples provenant d’expériences de réponse à la dose d’inhibiteur, d’expériences de cours du temps, ou pour améliorer les statistiques sur les réplicats biologiques.
Les caractéristiques de ce réactif de marquage TMT11-131C sont les suivantes :
Multiplex—analyse simultanée par spectrométrie de masse d’un maximum de 11 échantillons provenant de cellules, de tissus ou de fluides biologiques
Fiable—l’augmentation de la capacité multiplex permet de réduire les valeurs quantitatives manquantes entre les échantillons et d’accroître la confiance entre les réplicats
Efficace—les réactifs régissant aux amines et activés par l’ester NHS garantissent un marquage efficace de tous les peptides, quelle que soit la séquence de la protéine ou la spécificité de l’enzyme protéolytique
Compatible—optimisé pour une utilisation avec les plateformes Thermo Scientific Orbirtrap MS/MS à haute résolution, avec une analyse des données entièrement prise en charge par Proteome Discoverer 2.3
TMT11-131C est disponible en tant que système de marquage autonome (Réf. n° A34807, A37724), ou dans ce jeu de réactifs de marquage isobare TMT10plex plus TMT11-131C. Lorsqu’il est combiné avec les instruments et logiciels Orbitrap de haute résolution des leaders de l’industrie, les réactifs TMT fournissent des solutions totales intégrées pour l’analyse quantitative de l’expression protéique.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Réactif de marquage isobare
Contenu et stockage 1 flacon, stocker entre –5 et –30°C.
Marqueur ou colorant Marqueur TMT (Tandem Mass Tag)
Conditions d’expédition Glace carbonique
Matériau de départ peptides
Méthode de détection Spectrométrie de masse
Étape du flux de travail Marquage et quantification des peptides
Quantité 1 x 5 mg