Learn More
Thermo Scientific™ Réactif de marquage TMT11-131C
Code produit 15988062 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 x 5 mg (par marqueur)
1 x 5 mg
3 x 0,8 mg (par marqueur)
3 x 0,8 mg
8 x 40 μg​ (par étiquette), 80 réactions
Conditionnement:
1 pièce
2.40mg
3 pièces
5mg
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15988062 3 x 0,8 mg (par marqueur) 3 pièces
15706663 1 x 5 mg 5mg
15877944 3 x 0,8 mg 2.40mg
15722695 1 x 5 mg (par marqueur) 5mg
17911341 8 x 40 μg​ (par étiquette), 80 réactions 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Code produit 15988062 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur A37725
Le Black Friday commence ici
Utilisez le code promo 27984
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
Expédition estimée: 30-11-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Innehåller
Jeu de réactifs de marquage de masse isobare TMT10plex plus TMT11-131C.
Le jeu de réactifs de marquage de masse isobare réactif à l’amine Thermo Scientific TMT10plex plus TMT11-131C augmente le multiplexage des échantillons de 10-plex à 11-plex, ce qui permet un débit encore plus élevé pour l’identification des protéines et l’analyse quantitative par spectrométrie de masse en tandem (MS).
Les réactifs de marquage de masse en tandem (TMT) sont spécialement conçus pour permettre l’identification et la quantification des protéines dans différents échantillons à l’aide de la spectrométrie de masse en tandem. La structure de marquage TMT11-131C est identique aux autres marquages TMT10pex, mais le rapporteur de masse TMT11-131C est marqué avec seulement les isotopes 13C. L’ajout du marquage TMT11-131C permet la séparation de l’ion rapporteur de masse 131 des réactifs TMT10plex d’origine en variantes N et C, créant ainsi un 11e canal pour la quantification relative à l’aide d’instruments Orbitrap MS haute résolution.
Les réactifs de marquage TMT présentent l’avantage d’augmenter la quantification relative multiplexée, d’accroître le débit des échantillons et de réduire les valeurs quantitatives manquantes entre les échantillons. Les réactifs de marquage TMT10plex plus TMT11-131C sont idéaux pour l’analyse d’échantillons de protéines multiples provenant d’expériences de réponse à la dose d’inhibiteur, d’expériences de cours du temps, ou pour améliorer les statistiques sur les réplicats biologiques.
Les caractéristiques de ce réactif de marquage TMT11-131C sont les suivantes :
• Multiplex—analyse simultanée par spectrométrie de masse d’un maximum de 11 échantillons provenant de cellules, de tissus ou de fluides biologiques
• Fiable—l’augmentation de la capacité multiplex permet de réduire les valeurs quantitatives manquantes entre les échantillons et d’accroître la confiance entre les réplicats
• Efficace—les réactifs régissant aux amines et activés par l’ester NHS garantissent un marquage efficace de tous les peptides, quelle que soit la séquence de la protéine ou la spécificité de l’enzyme protéolytique
• Compatible—optimisé pour une utilisation avec les plateformes Thermo Scientific Orbirtrap MS/MS à haute résolution, avec une analyse des données entièrement prise en charge par Proteome Discoverer 2.3
TMT11-131C est disponible en tant que système de marquage autonome (Réf. n° A34807, A37724), ou dans ce jeu de réactifs de marquage isobare TMT10plex plus TMT11-131C. Lorsqu’il est combiné avec les instruments et logiciels Orbitrap de haute résolution des leaders de l’industrie, les réactifs TMT fournissent des solutions totales intégrées pour l’analyse quantitative de l’expression protéique.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
À utiliser avec (équipement) Spectromètre de masse
Type de produit Réactif de marquage isobare
Gamme de produits TMT10plex
Contenu et stockage 3 kits de 11 flacons, stocker entre –5 et –30°C
Marqueur ou colorant Isotopes de masse d’acides aminés
Conditions d’expédition Glace carbonique
Matériau de départ peptides
Type de produit final Peptide
Méthode de détection Spectrométrie de masse
Étape du flux de travail Étiquetage des peptides
Quantité 3 x 0,8 mg (par marqueur)
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.