Learn More
Thermo Scientific™ Kit de réactifs de marquage 16plex TMTpro™
Code produit 16365528 Tous les produits Gibco Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 x 0,5 mg (par marqueur)
1 x 5 mg (par marqueur)
6 x 50 μg, 96 réactions
6 x 0,5 mg (par marqueur)
Conditionnement:
1 pièce
5mg
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
16365528 1 x 5 mg (par marqueur) 5mg
16426210 1 x 0,5 mg (par marqueur) 1 pièce
16832583 6 x 0,5 mg (par marqueur) 1 pièce
16498580 6 x 0,5 mg (par marqueur) 1 pièce
17961691 6 x 50 μg, 96 réactions 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Code produit 16365528 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur A44520
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    8160.00€
    7180.65€ / 5mg
    Économisez 979.35€
    12% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Le kit de réactifs de marquage TMTpro 16plex Thermo Scientific permet de multiplexer jusqu’à 16 échantillons pour l’identification et la quantification multiplexées des protéines par spectrométrie de masse en tandem (MS/MS).
Les réactifs de marquage TMTpro sont la génération suivante de marqueurs de masse en tandem, conçus pour optimiser le multiplexage des échantillons sans faire de compromis sur l’identification et la quantification des protéines. Les structures des marqueurs TMTpro et TMT sont similaires en ce qu’elles sont isobares et réactives aux amines, mais le marqueur TMTpro possède une région d’espacement plus longue et un rapporteur de masse isobutyl proline. Après la fragmentation, chaque marqueur TMTpro génère une masse rapporteur unique (c.-à-d. TMTpro 126-134Da) dans la région à faible masse du spectre MS/MS haute résolution qui est utilisé pour la quantification relative des niveaux d’expression protéique.
Les avantages des marqueurs TMTpro incluent une quantification multiplex relative accrue, un débit d’échantillons accru et moins de valeurs quantitatives manquantes parmi les échantillons. Grâce à ces capacités, les réactifs de marquage TMTpro 16plex conviennent aux applications nécessitant un multiplexage plus élevé et moins de valeurs manquantes, telles que les expériences de réponse à la dose d’inhibiteur, les expériences de cours du temps, les essais de décalage thermique ou l’analyse de cellules uniques. Lorsqu’il est combiné avec les instruments et logiciels Orbitrap de haute résolution des leaders de l’industrie, les réactifs TMTpro fournissent des solutions totales intégrées pour l’analyse quantitative de l’expression protéique.
Les caractéristiques des kits de réactifs de marquage TMTpro 16plex sont les suivantes :
• Multiplex : analyse simultanée MS d’au plus 16 échantillons dérivés de cellules, tissus ou fluide biologique
• Fiable : augmentation de la fonctionnalité Multiplex, ce qui réduit le nombre de valeurs quantitatives manquantes parmi les échantillons et offre une plus grande confiance entre les réplicats
• Efficace : les réactifs activés par ester de NHS permettent un marquage efficace de tous les peptides, quelle que soit la séquence protéique ou la spécificité protéolytique de l’enzyme
• Compatible : optimisé pour une utilisation avec les plates-formes Orbitrap MS/MS à haute résolution de Thermo Scientific, telles que les séries d’instruments Q Exactive et Orbitrap Fusion Tribrid, notamment les spectromètres de masse Orbitrap Eclipse Tribrid et Ascend et Orbitrap Exploris 480, l’analyse des données étant entièrement prise en charge par Proteome Discoverer 2.3
Pour l’analyse à haute résolution des peptides marqués au TMTpro, la colonne LC recommandée pour la source Nanospray Flex est la colonne LC Acclaim PepMap 100 C18 (Réf. nº 164942-164939) Pour une source EASY-Spray, la colonne LC recommandée est la colonne LC EASY-Spray-C18 (n° de référence. ES902 ou ES003).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
À utiliser avec (équipement) Spectromètre de masse
Type de produit Isobaric Label Reagent Set
Gamme de produits TMT
Marqueur ou colorant Marquages Tandem Mass Tag™ (TMT)
Conditions d’expédition Glace carbonique
Matériau de départ peptides
Type de produit final Peptide
Méthode de détection Spectrométrie de masse
Étape du flux de travail Marquage des protéines
Quantité 1 x 5 mg (par marqueur)