Description
Les réactifs de marquage TMTpro sont la génération suivante de marqueurs de masse en tandem, conçus pour optimiser le multiplexage des échantillons sans faire de compromis sur l’identification et la quantification des protéines. Les structures des marqueurs TMTpro et TMT sont similaires en ce qu’elles sont isobares et réactives aux amines, mais le marqueur TMTpro possède une région d’espacement plus longue et un rapporteur de masse isobutyl proline. Après la fragmentation, chaque marqueur TMTpro génère une masse rapporteur unique (c.-à-d. TMTpro 126-134Da) dans la région à faible masse du spectre MS/MS haute résolution qui est utilisé pour la quantification relative des niveaux d’expression protéique.
The advantages of TMTpro tags include increased multiplexed relative quantitation, increased sample throughput, and fewer missing quantitative values among samples. With these capabilities, the TMTpro 16plex label reagents are suited for applications requiring higher multiplexing and fewer missing values, such as inhibitor dose response experiments, time course experiments, thermal shift assays, or single cell analysis. When combined with the industry leading, high-resolution Orbitrap instruments and software, TMTpro reagents provide integrated total solutions for quantitative protein expression analysis.
Features of TMTpro 16plex Label Reagent Sets include:
• Multiplex—concurrent MS analysis of up to 16 samples derived from cells, tissues, or biological fluids
• Robust—increased multiplex capability results in fewer missing quantitative values among samples and higher confidence among replicates
• Efficient—amine-reactive, NHS ester-activated reagents ensure efficient labeling of all peptides regardless of protein sequence or proteolytic enzyme specificity
• Compatible—optimized for use with high resolution Thermo Scientific Orbitrap MS/MS platforms, such as the Q Exactive and Orbitrap Fusion Tribrid instrument series, including the Orbitrap Eclipse Tribrid and Ascend and Orbitrap Exploris 480 mass spectrometers with data analysis fully supported by Proteome Discoverer 2.3
For high resolution analysis of TMTpro-labeled peptides, the recommended LC column for the Nanospray Flex source is the Acclaim PepMap 100 C18 LC Column (Cat. No. 164942 or 164939). For the EASY-Spray source, the recommended LC column is the EASY-Spray C18 LC Column (Cat. No. ES902 or ES003).
Specifications
Specifications
| Formule | Liquid in stabilized DMSO solution |
| À utiliser avec (équipement) | Spectromètre de masse |
| Type de produit | Isobaric Label Reagent Set |
| Gamme de produits | TMT |
| Marqueur ou colorant | Marquages Tandem Mass Tag™ (TMT) |
| Matériau de départ | Cell Lysate |
| Type de produit final | Peptide |
| Méthode de détection | Mass Spectrometry |
| Étape du flux de travail | Protein Labeling |
| Quantité | 6 x 50 μg, 96 réactions |
| Show More |