Learn More
Thermo Scientific™ TMTpro 18-plex, TMTpro-134C, and TMTpro-135N Label Reagents
Code produit 17331783 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 x 5 mg
5 mg
6 x 0,5 mg
Marqueur ou colorant:
TMTpro 18-plex
TMTpro-134C et TMTpro-135N
Conditionnement:
3mg
5mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Marqueur ou colorant Conditionnement
17331783 5 mg TMTpro-134C et TMTpro-135N 5mg
17496572 1 x 5 mg TMTpro 18-plex 5mg
17418273 6 x 0,5 mg TMTpro 18-plex 3mg
17423772 6 x 0,5 mg TMTpro-134C et TMTpro-135N 3mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 27970
Code produit 17331783 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur A52046
Faites avancer la science avec 3 produits au prix de 2
Utilisez le code promo 27970
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 27970
TMTpro 18plex Label Reagents enable multiplexing of up to 18 samples. Addition of TMTpro 134C and TMTpro 135N Label Reagents increase sample multiplexing from 16-plex to 18-plex, enabling even greater throughput for protein identification and quantitation using tandem mass spectrometry (MS).
TMTpro label reagents are the next generation of tandem mass tags, designed to increase the level of sample multiplexing without compromising on protein identification and quantitation. The Thermo Scientific TMTpro 18plex Label Reagent Set enables multiplexing up to 18 samples, enabling even greater throughput for protein identification and quantitative analysis by tandem mass spectrometry (MS).
Les structures des marqueurs TMTpro et TMT sont similaires en ce qu’elles sont isobares et réactives aux amines, mais le marqueur TMTpro possède une région d’espacement plus longue et un rapporteur de masse isobutyl proline. Après la fragmentation MS / MS, chaque marqueur 18-plex TMTpro génère une masse de rapporteur unique (c’est-à-dire TMTpro 126 -135 Da) dans la région à faible masse du spectre MS / MS à haute résolution qui est utilisé pour la quantification relative des niveaux d’expression protéique.
Les marqueurs TMT pro134C et TMTpro135N sont identiques dans leur composition et leur structure aux autres marqueurs TMTpro 16plex, mais pas isobares. L’ajout des marqueurs TMTpro 134C et 135N crée un 17e et 18e canal pour la quantification relative effectuée à l’aide d’instruments MS Orbitrap haute résolution et du logiciel Proteome Discoverer 2.4. Ces marqueurs sont disponibles séparément (réf. A52048) ou dans le cadre du kit de réactifs de marquage TMTpro 18-plex.
Caractéristiques du kit de réactifs de marquage TMTpro 18-plex :
Multiplex : analyse simultanée MS de 18 échantillons au maximum dérivés de cellules, tissus ou liquides biologiques
Robuste : augmentation de la fonctionnalité Multiplex, ce qui réduit le nombre de valeurs quantitatives manquantes parmi les échantillons et offre une plus grande confiance entre les réplicats
Efficace : les réactifs activés par NHS-ester, réactifs à l’amine, garantissent un marquage efficace de tous les peptides, quelle que soit la séquence protéique ou la spécificité protéolytique de l’enzyme
Optimisé pour une utilisation avec les plateformes MS / MS ThermoScientific haute résolution, analyse des données entièrement prise en charge par Proteome Discoverer 2.3
Taille pratique : fournis dans un format prêt à l’emploi et destinés à un usage unique afin de garantir une stabilité et des performances optimales
Pour l’analyse à haute résolution des peptides marqués au TMTpro, la colonne LC recommandée pour la source Nanospray Flex est la colonne LC Acclaim PepMap 100 C18 (réf. 164942 ou 164939). Pour une source EASY-Spray, la colonne LC recommandée est la colonne LC EASY-Spray-C18 (réf. ES902 ou ES903). Lorsqu’ils sont associés aux instruments et logiciels Orbitrap haute résolution de pointe, les réactifs TMTpro offrent des solutions totales intégrées pour l’analyse quantitative de l’expression protéique.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Ensemble de réactifs de marquage isobariques
Contenu et stockage Stocker à –20°C
Marqueur ou colorant TMTpro-134C et TMTpro-135N
Matériau de départ peptides
Méthode de détection Spectrométrie de masse
Étape du flux de travail Marquage et quantification des peptides
Quantité 5 mg