Learn More
Thermo Scientific™ TMTpro 18-plex, TMTpro-134C, and TMTpro-135N Label Reagents
Code produit 17423772 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 x 5 mg
4 x 50 μg (par étiquette)
5 mg
6 x 0,5 mg
Marqueur ou colorant:
TMTpro 18-plex
TMTpro-134C et TMTpro-135N
Conditionnement:
1 pièce
3mg
5mg
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Marqueur ou colorant Conditionnement
17423772 6 x 0,5 mg TMTpro-134C et TMTpro-135N 3mg
17496572 1 x 5 mg TMTpro 18-plex 5mg
17331783 5 mg TMTpro-134C et TMTpro-135N 5mg
17418273 6 x 0,5 mg TMTpro 18-plex 3mg
17483812 6 x 0,5 mg TMTpro-134C et TMTpro-135N 3mg
17901861 4 x 50 μg (par étiquette) TMTpro 18-plex 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Code produit 17423772 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur A52048
Le Black Friday commence ici
Utilisez le code promo 27984
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
Expédition estimée: 30-11-2026
TMTpro 18plex Label Reagents enable multiplexing of up to 18 samples. Addition of TMTpro 134C and TMTpro 135N Label Reagents increase sample multiplexing from 16-plex to 18-plex, enabling even greater throughput for protein identification and quantitation using tandem mass spectrometry (MS).
TMTpro label reagents are the next generation of tandem mass tags, designed to increase the level of sample multiplexing without compromising on protein identification and quantitation. The Thermo Scientific TMTpro 18plex Label Reagent Set enables multiplexing up to 18 samples, enabling even greater throughput for protein identification and quantitative analysis by tandem mass spectrometry (MS).
  • Les réactifs de marqueurs TMTpro 134C et TMTpro 135N réactifs aux amines augmentent le multiplexage des échantillons de 16-plex à 18-plex
  • Ceci permet un débit encore plus élevé pour l’identification des protéines et l’analyse quantitative par spectrométrie de masse tandem (MS)
  • Les réactifs TMTpro sont la nouvelle génération de marqueurs de masse en tandem
  • Les marqueurs TMT pro134C et TMTpro135N sont identiques dans leur composition et leur structure aux autres marqueurs TMTpro 16plex, mais pas isobares
  • Ces marqueurs sont disponibles séparément ou peuvent être inclus dans le set de réactifs TMTpro 18plex (Réf.A52046)
Caractéristiques des réactifs d’étiquettes TMTpro 134C et TMTpro 135N :
  • Multiplex - analyse MS simultanée de 18 échantillons au maximum dérivés de cellules, de tissus ou de liquides biologiques
  • Robuste - augmentation de la fonctionnalité Multiplex, ce qui réduit le nombre de valeurs quantitatives manquantes parmi les échantillons et offre une plus grande confiance entre les réplicats
  • Efficace - les réactifs activés par ester de NHS permettent un marquage efficace de tous les peptides, quelle que soit la séquence protéique ou la spécificité protéolytique de l’enzyme
  • Optimisé - pour une utilisation avec les plateformes MS/MS Thermo Scientific haute résolution, y compris les séries d’instruments Tribrid Q Exactive et Orbitrap Fusion
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Isobaric Label Reagent Set
Marqueur ou colorant TMTpro-134C et TMTpro-135N
Matériau de départ Peptides
Méthode de détection Mass Spectrometry
Étape du flux de travail Peptide labeling and quantitation
Quantité 6 x 0,5 mg