Learn More
Thermo Scientific™ TMTpro™ 32plex et TMTpro™ Réactifs de marquage deutérés
Code produit 31759102 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Type de produit:
Kit de réactifs 16 plex pour l’étiquetage deutéré
Kit de réactifs d’étiquetage 32 plex
Réactif d’étiquette pour le 135CD
Réactifs d’étiquette pour le 134C et le 135CD
Quantité:
1 x 0,5 mg (par marqueur)
1 x 5 mg
1 x 5 mg (par marqueur)
Conditionnement:
0.50mg
1 pièce
5mg
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Type de produit Quantité Conditionnement
31759102 Kit de réactifs 16 plex pour l’étiquetage deutéré 1 x 0,5 mg (par marqueur) 0.50mg
30193507 Kit de réactifs 16 plex pour l’étiquetage deutéré 1 x 5 mg (par marqueur) 1 pièce
30197496 Kit de réactifs d’étiquetage 32 plex 1 x 5 mg (par marqueur) 1 pièce
30193506 Réactifs d’étiquette pour le 134C et le 135CD 1 x 5 mg (par marqueur) 1 pièce
30193508 Réactif d’étiquette pour le 135CD 1 x 5 mg 5mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Code produit 31759102 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur A40004777
Suivez le workflow : Explorez les économies
Utilisez le code promo 27967
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
Expédition estimée: 06-11-2026
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
TMTpro Les réactifs marqués au deutère permettent le multiplexage de jusqu'à 35 échantillons, ce qui permet un débit plus élevé pour l'identification et la quantification des protéines à l'aide de la spectrométrie de masse en tandem.
Thermo Scientific TMTpro les réactifs d’étiquette sont la nouvelle génération d’étiquettes de masse en tandem, conçues pour augmenter le niveau de multiplexation des échantillons sans compromettre l’identification et la quantification des protéines. TMTpro les réactifs à étiquette deutétérisée permettent le multiplexage jusqu’à 35 échantillons, pour une capacité encore plus importante pour l’identification des protéines et l’analyse quantitative par spectrométrie de masse en tandem (MS/MS).
Caractéristiques de TMTpro Le kit de réactifs d'étiquetage 32plex comprend :
  • Analyse MS multiplex —simultanée de jusqu'à 35 échantillons provenant de cellules, de tissus ou de fluides biologiques
  • Une capacité de multiplexage accrue et robuste —permet de réduire le nombre de valeurs quantitatives manquantes dans les échantillons et renforce la fiabilité des réplicats.
  • Des réactifs efficaces , —réactifs aux amines et activés par des esters NHS, contribuent à assurer un marquage efficace de tous les peptides, indépendamment de la séquence protéique ou de la spécificité de l'enzyme protéolytique.
  • Optimisé pour l'analyse MS/MS à haute résolution utilisant Orbitrap plateformes avec traitement de données par Proteome Discoverer 3.2
Après fragmentation, chaque TMTpro L'étiquette génère un ion rapporteur avec une masse unique (par exemple, 126-135 Da) dans la région de basse masse du spectre MS/MS haute résolution qui est utilisé pour la quantification relative multiplexée de l'abondance des protéines.
Avantages de TMTpro étiquettes
Les avantages de TMTpro Ces balises incluent une quantification relative multiplexée accrue, un débit d'échantillons accru et moins de valeurs quantitatives manquantes parmi les échantillons. Grâce à ces capacités, le TMTpro Les réactifs de marquage sont adaptés aux applications nécessitant un multiplexage plus élevé et moins de valeurs manquantes, telles que les expériences de réponse à la dose d'inhibiteur, les expériences de cinétique temporelle, les tests de décalage thermique ou l'analyse unicellulaire. Associée à la haute résolution de pointe du secteur, elle offre des performances exceptionnelles. Orbitrap instruments et logiciels, TMTpro Les réactifs fournissent des solutions complètes et intégrées pour l'analyse protéomique quantitative.
Combinaison TMTpro Les réactifs de marquage non deutérés, associés à leurs homologues deutérés, permettent le multiplexage jusqu'à 35 échantillons. Des canaux de contrôle au sein de chaque ensemble (non deutérés et deutérés) sont nécessaires pour comparer les données entre les sous-plexes. Les réactifs TMTpro-134C et TMTpro-135CD sont proposés pour être utilisés comme canaux de contrôle en combinaison avec le kit 32plex. Le réactif TMTpro-135CD est proposé séparément pour être combiné avec TMTpro 18plex et TMTpro Réactifs de marquage deutérés 16plex pour réaliser un multiplexage de 35 échantillons, incluant de multiples contrôles pour l'analyse des données.
Pour les expériences 32plex, utilisez TMTpro Ensemble de réactifs d'étiquetage 32plex (réf. A40000839) ou TMTpro Ensemble de réactifs de marquage deutéré 16plex (réf. A40000817) et TMTpro Ensemble de réactifs d'étiquetage 16plex (Réf. A44520).
Pour les expériences 34plex, utilisez TMTpro Ensemble de réactifs d'étiquetage 32plex (réf. A40000839) et réactifs d'étiquetage TMTpro-134C et TMTpro-135CD (réf. A40000853) ou TMTpro Kit de réactifs de marquage deutéré 16plex (Réf. A40000817), TMTpro Ensemble de réactifs d'étiquetage 16plex (réf. A44520) et réactifs d'étiquetage TMTpro-134C et TMTpro-135CD (réf. A40000853).
Pour les expériences 35plex, utilisez TMTpro Kit de réactifs de marquage deutéré 16plex (réf. A40000817), réactif de marquage TMTpro-135CD (réf. A40000818), et TMTpro Ensemble de réactifs d'étiquetage 18plex (Réf. A52045).
Produits associés
Pour l'analyse à haute résolution des peptides marqués au TMTpro, la colonne LC recommandée pour la source Nanospray Flex est l'Acclaim. PepMap Colonne LC 100 C18 (Cat. No. 164942, 164939). Pour la source EASY-Spray, la colonne LC recommandée est la EASY-Spray. PepMap Colonne Neo UHPLC (Cat. No. ES75500PN) ou colonne EASY-Spray HPLC (Cat. No. ES902 ou ES903).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
À utiliser avec (équipement) Spectromètre de masse
Type de produit Kit de réactifs 16 plex pour l’étiquetage deutéré
Gamme de produits TMT
Contenu et stockage •Réactif de marquage TMTpro-127D, 1 x 0,5 mg ;
•Réactif de marquage TMTpro-128ND, 1 x 0,5 mg ;
•Réactif de marquage TMTpro-128CD, 1 x 0,5 mg ;
•Réactif de marquage TMTpro-129ND, 1 x 0,5 mg ;
•Réactif de marquage TMTpro-129CD, 1 x 0,5 mg ; Réactif
•de marquage TMTpro-130ND, 1 x 0,5 mg ; Réactif
•de marquage TMTpro-130CD, 1 x 0,5 mg ; Réactif
•de marquage TMTpro-131ND, 1 x 0,5 mg ; Réactif
•de marquage TMTpro-131CD, 1 x 0,5 mg ; Réactif
•de marquage TMTpro-132ND, 1 x 0,5 mg ; Réactif de
•marquage TMTpro-132CD, 1 x 0,5 mg ; Réactif de
•marquage TMTpro-133ND, 1 x 0,5 mg Réactif d'étiquetage
•TMTpro-133CD, 1 x 0,5 mg Réactif d'étiquetage
•TMTpro-134ND, 1 x 0,5 mg Réactif d'étiquetage TMTpro-
•134CD, 1 x 0,5 mg Réactif d'étiquetage TMTpro-
•135ND, 1 x 0,5 mg Conserver à une température
inférieure à -20 °C.
Marqueur ou colorant Marquages Tandem Mass Tag™ (TMT)
Conditions d’expédition Glace carbonique
Matériau de départ Lysat cellulaire
Type de produit final Peptide
Méthode de détection Spectrométrie de masse
Étape du flux de travail Marquage et quantification des peptides
Quantité 1 x 0,5 mg (par marqueur)
Forme Poudre lyophilisée