Learn More
Thermo Scientific™ TMTpro™ Zero Label Reagent
Code produit 16822583 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 x 5 mg
5 x 0,5 mg
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
16822583 5 x 0,5 mg 1 pièce
16594150 1 x 5 mg 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Règlementaire: Ce produit contient une substance répertoriée dans l'annexe XIV du règle ment REACH (CE) N° 1907/2006, tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
Code produit 16822583 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur A44519
Suivez le workflow : Explorez les économies
Utilisez le code promo 27967
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
Expédition estimée: 09-11-2026
Règlementaire: Ce produit contient une substance répertoriée dans l'annexe XIV du règle ment REACH (CE) N° 1907/2006, tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
Le réactif de marquage Thermo Scientific TMTpro Zero sert d’étiquette légère pour la quantification de peptides de niveau MS pour l’optimisation de la méthode ou l’utilisation avec le jeu de réactifs de marquage TMTpro 16plex.
Thermo Scientific™ TMTpro Zero Label Reagent serves as a 'light' tag for MS-level peptide quantitation for method optimization or use with the TMTpro 16plex Label Reagent Set.
Le réactif de marquage Thermo Scientific TMTpro Zero sert de marqueur “léger” pour la quantification de peptides de niveau MS pour l’optimisation de la méthode ou l’utilisation avec le kit de réactifs de marquage TMTpro 16plex.
Les caractéristiques du réactif de marquage TMTpro Zero sont les suivantes :
•Économique—“la version” légère peut être utilisée pour l’optimisation et le développement de méthodes pour les échantillons marqués au TMTpro
• Efficace—les réactifs réagissant aux amines et activés par l’ester NHS garantissent un marquage efficace de tous les peptides, quelle que soit la séquence de la protéine ou la spécificité de l’enzyme protéolytique
• Compatible—optimisé pour une utilisation avec les plateformes MS/MS haute résolution de Thermo Scientific, telles que les séries d’instruments Q Exactive et Orbitrap Fusion Tribrid, y compris les spectromètres de masse Orbitrap Eclipse Tribrid et Orbitrap Exploris 480, avec une analyse des données entièrement prise en charge par Proteome Discoverer 2.3.
Les réactifs TMTpro sont la nouvelle génération de marqueurs de masse en tandem, conçus pour augmenter le niveau de multiplexage des échantillons sans compromettre l’identification et la quantification des protéines. La structure du marqueur TMTpro est similaire à la structure du marqueur TMT en ce que les étiquettes restent réactives aux isobares et à l’amine, mais diffère dans la région de l’espaceur plus longue et dans la région du rapporteur de masse de proline isobutyle. Après la fragmentation MS/MS, chaque marqueur TMTpro génère une masse rapporteur unique (c.-à-d. TMTpro 126-134Da) dans la région à faible masse du spectre MS/MS haute résolution qui est utilisé pour la quantification relative des niveaux d’expression protéique. Le réactif de marquage TMTpro Zero est une version “légère” du marqueur TMTpro qui peut être utilisé pour le développement de méthodes ou conjointement avec l’ensemble ou le sous-ensemble de réactifs “lourds” TMTpro.
Pour l’analyse à haute résolution des peptides marqués au TMTpro, la colonne LC recommandée pour la source Nanospray Flex est la colonne LC Acclaim PepMap 100 C18 (n  de réf nº 164942-164939) Pour une source EASY-Spray, la colonne LC recommandée est la colonne LC EASY-Spray-C18 (n° de référence. ES802 ou ES803).
Ces produits sont soumis à une licence d’utilisation limitée.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Description Réactif de marquage TMTpro™ Zero, 5 x 0,5 mg
À utiliser avec (équipement) Spectromètre de masse
Gamme de produits TMT
Contenu et stockage Stocker à –20°C.
Marqueur ou colorant Marquages Tandem Mass Tag™ (TMT)
Conditions d’expédition Glace carbonique
Matériau de départ peptides
Type de produit final Peptide
Méthode de détection Spectrométrie de masse
Étape du flux de travail Marquage des protéines
Quantité 5 x 0,5 mg