Description
Optimisé pour les séparations d’ADN plasmidique CsCl, le rotor angulaire Thermo Scientific™ TN-890 Neo offre un angle très serré, avec des performances jusqu’à 90 000 tr/min.
- Capable de performances allant jusqu’à 90 000 tr/min pour des tubes à ultracentrifugation de 5 ml
- Compatible avec la série d’ultracentrifugeuses Thermo Scientific™ Sorvall™ WX+
Spécification
Spécification
| Description | Rotor angulaire TN-890 Neo |
| Matériau | Titane |
| Type | Angle Neo |
| Capacité | 8 x 5 mL |
| FCR max. | 645 101 x g |
| Vitesse max. | 90 000 tr/min |
| Facteur K | 10 |
| Longueur max. du tube | 53 mm |
| Diamètre max. du tube | 13 mm |
| À utiliser avec (équipement) | Gamme d’ultracentrifugeuses Thermo Scientific Sorvall WX+ |
| Afficher plus |