Learn More
Invitrogen™ ELISA Ready-SET-Go!™ TNF alpha pour humain eBioscience™ Kit
Code produit 15541127
Change view
Click to view available options
Quantité:
10 x 96 tests
20 x 96 tests
Conditionnement:
10 pièces
20 pièces
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
15541127 20 x 96 tests 20 pièces
15561127 10 x 96 tests 10 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15541127 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur 88734677
Edge
Includes
  • Anticorps de capture :Anticorps purifié, prétitré
  • Anticorps de détection.Anticorps conjugué à la biotine, prétitré
  • Étalon.Cytokine recombinante pour générer une courbe d’étalonnage et étalonner des échantillons
  • Tampon de revêtement en poudre ELISA / ELISPOT.Cet ensemble Ready-Set-Go!Le kit ELISA peut contenir un tampon de revêtement en poudre ELISA / ELISPOT (reconstituée 1 L avec du dH20 et filtre [0,22 uM] ou un tampon de revêtement ELISA 10X PBS (diluer 1 part du tampon 10X dans 9 parts de dH20).
  • Diluant de dosage.Concentré 5X
  • Enzyme de détection.Avidine-HRP prétitrée
  • Solution de substrat.Solution de substrat de tétraméthylbenzidine (TMB)
Kit ELISA non revêtu
Le kit ELISA non revêtu du facteur de nécrose tumorale alpha humain (TNF-α) contient des paires d’anticorps et des réactifs pré-appariés pour effectuer des essais immuno-enzymatiques quantitatifs (ELISA) pour détecter et quantifier les niveaux de protéines du TNFα humain.Le tampon de lavage et la solution d’arrêt sont nécessaires pour terminer la réaction ELISA et sont vendus séparément.Principe de la méthode Les ELISA sont conçus pour mesurer la quantité de la cible liée entre une paire d’anticorps appariée.Un anticorps spécifique à la cible est revêtu au fond des puits d’une microplaque ; il s’agit d’un procédé de nuit.Les échantillons, étalons ou témoins sont ensuite ajoutés à ces puits et se lient à l’anticorps immobilisé (capture).Un sandwich est formé par l’ajout du second anticorps (détecteur), une solution de substrat qui réagit avec le complexe enzyme-anticorps-cible pour produire un signal mesurable.L’intensité de ce produit coloré est directement proportionnelle à la concentration de TP (p) présente dans l’échantillon d’origine.
Le facteur de nécrose tumorale est une cytokine polypeptidique produite par les monocytes et les macrophages. Il fonctionne comme un modulateur multipuissant de la réponse immunitaire et agit en outre comme un puissant pyrogène. Le TNF alpha circule dans tout le corps en réponse aux stimuli (agents infectieux ou lésions tissulaires), en activant les neutrophiles, en modifiant les propriétés des cellules endothéliales vasculaires, en régulant les activités métaboliques d’autres tissus et en présentant une activité tumoricide en induisant la coagulation sanguine localisée. Le TNF alpha inhibe également l’activité lipoprotéique de la lipase, ce qui entraîne une cachexie, une condition physique de dépérissement. L’activation des cellules B par le virus d’Epstein-Barr peut être inhibée par le TNF alpha. En raison de ses diverses actions dans l’ensemble du système immunitaire, le TNF alpha peut jouer un rôle dans la pathogenèse de nombreux états pathologiques. La production de TNF alpha est médiée par l’action des lymphokines et des endotoxines sur le macrophage. Les monocytes purifiés produisent du TNF alpha dans les quatre heures suivant la stimulation par l’IL-2 recombinante et il existe des preuves in vitro permettant de suggérer que le TNF alpha est exprimé à des niveaux élevés et avec une cinétique prolongée dans les cellules T stimulées par CD2 et CD28. La sécrétion du TNF alpha est améliorée par l’interféron-gamma. Le TNF induit ou améliore ensuite la production spécifique de l’antigène MHC de classe I, du GM-CSF et de l’IL-1.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Numéro d’adhésion P01375
Plage de dosage 4-500 pg/ml
Sensibilité du dosage 4 pg/ml
Conjugué Biotine
Type de produit Kit ELISA
Type d’échantillon Sérum, Surnageant, Supernatant
Espèces cibles Humaine
À utiliser avec (application) ELISA
À utiliser avec (équipement) Lecteur de microplaques colorimétriques
Identification génétique (Entrez) 7124
Symbole de gène(s) CANDF6,IL-17F,ML-1,ML1
Contenus des kits Anticorps de capture : Pré-titré ; anticorps purifié, Détection d’anticorps : Pré-titré ; anticorps conjugué avec de la biotine, Standard : Cytokine recombinante pour générer une courbe standard et étalonner des échantillons, Tampon en poudre pour enduisage ELISA / ELISPOT : Ce kit ELISA non revêtu peut contenir de la poudre tampon de revêtement ELISA/ELISPOT (reconstituez à 1L avec du dH20 et filtrez (0,22 µM)) ou 10du tampon de revêtement X PBS ELISA (diluez 1 parts 10du tampon X dans 9 parts de dH20)., Diluant de dosage : 5X concentré, Enzyme de détection : Concentré de streptavidine-HRP pré-titré (100 X), Solution de substrat : Solution de substrat de tétraméthylbenzidine (TMB), Certificat d’analyse : Instructions spécifiques au lot pour la dilution des anticorps et des étalons, Plaque à 96 puits : Corning Costar 9018 (fourni avec les produits dont le numéro de catalogue se termine par les suffixes -22 ; -44 ; -76 ; -86), Certificate of Analysis: Lot-specific instructions for dilution of antibodies and standards, 96 Well Plate: High affinity 96-well plate (included with product Cat. Nos. ending in suffixes -22, -76, -86)
Marqueur ou colorant HRP
Quantité 20 x 96 tests
État réglementaire RUO
Volume d’échantillon Plasma, 100 μl ; sérum, 100 μl ; surnageant, 100 μl
Conditions de stockage 2°C à 8°C
Synonyme Facteur de nécrose tumorale alpha, tnf-a, tnf-alpha
Cible Humaine
Heure du test 1 h 45 min
Durée totale du dosage 24 h 30 min