Learn More
Cole-Parmer™ Testeur de couple TNP-5
Code produit 13596990 Tous les produits Cole-Parmer Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions (L x l x H):
320 x 227 x 126 mm
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions (L x l x H) Conditionnement
13596990 320 x 227 x 126 mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 13596990 Fournisseur Cole-Parmer™ Code fournisseur 5989107
Expédition estimée: 21-12-2026
Instrument de contrôle et d’assurance qualité pour les aliments, les boissons, les cosmétiques et autres applications de couple
  • Taille de l’échantillon de 10 à 190 mm de diamètre
  • Mesure les valeurs de couple d’ouverture et de fermeture
  • Stocke 1000 points de données
  • Interface USB
  • Batteries NiMH rechargeables ou adaptateur secteur
Spécification
Description Testeur de couple numérique TNP-5
À utiliser avec (application) Mesure les valeurs de couple d’ouverture et de fermeture
Comprend Batteries NiMH rechargeables ou adaptateur secteur
Dimensions (L x l x H) 320 x 227 x 126 mm