Learn More
Invitrogen™ TO-PRO™3 Ready Flow™ Reagent
Code produit 15721399
Change view
Click to view available options
Quantité:
120 dosages
Conditionnement:
5mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
15721399 120 dosages 5mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15721399 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur R37170
Le réactif TO-PRO™3 Ready Flow™ est une coloration d’acide nucléique brillante facile à utiliser qui permet de distinguer les cellules mortes des cellules vivantes dans des dosages de cytométrie en flux.
  • Une coloration d’acide nucléique brillante et facile à utiliser permettant de distinguer les cellules mortes des cellules vivantes dans les dosages de cytométrie en flux
  • Ce colorant présente des maxima d’excitation / émission de 642/661 nm, similaires à Alexa Fluor™ 647 ou à l’allophycocyanine (APC)
  • Cette coloration de cellules mortes directement dans l’échantillon émet une fluorescence rouge lorsqu’elle est liée à l’ADN
  • Ajoutez 2 gouttes du flacon compte-gouttes directement dans 1 x 106 cellules, incubez et analysez
  • Pas besoin de diluer, peser ou d’utiliser une pipette
  • Stable à température ambiante
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Perméabilité cellulaire Imperméable
Couleur Far-Red
Contenu et stockage 2 flacons compte-gouttes, à conserver à température ambiante.
Description Réactif TO-PRO™3 Ready Flow™
Méthode de détection Fluorescence
À utiliser avec (application) Test de viabilité
À utiliser avec (équipement) Cytomètre en flux
Type de produit Réactif
Type de colorant Imperméant aux cellules
Emission 661 nm
Excitation Wavelength Range 642 nm
Forme Solution
Format Flacon(s)
Gamme de produits Ready Flow™, TO-PRO™3
Quantité 120 dosages
Solubilité DMSO (diméthylsulfoxyde)
Localisation subcellulaire Nucleus