Learn More
Melford Tobramycine
Code produit 30018871
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Unit Size
30018871 5 g 5g
30018870 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 30018871 Supplier Melford Supplier No. T521505.0
 Article restreint
Expédition estimée: 11-12-2026
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
La tobramycine est un antibiotique appartenant à la classe des aminoglycosides et principalement utilisé pour traiter diverses infections bactériennes.
La tobramycine est un antibiotique qui appartient à la classe des aminosides et qui est principalement utilisée pour traiter diverses infections bactériennes.
La tobramycine est un antibiotique appartenant à la classe des aminoglycosides et principalement utilisé pour traiter diverses infections bactériennes. Il est efficace contre un large éventail de bactéries Gram négatives.
La tobramycine agit en inhibant la synthèse des protéines bactériennes. Il se lie aux ribosomes bactériens, perturbant la synthèse des protéines essentielles à la croissance et à la survie des bactéries.
Il est particulièrement efficace contre les bactéries Gram négatives, notamment Pseudomonas aeruginosa, Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae et autres. Il est moins efficace contre les bactéries Gram-positives.
Specifications
Nom chimique ou matériau Tobramycin
CAS 32986-56-4
Quantité 5 g
Formule moléculaire C18H37N5O9