Learn More
Tobramycin, 900μg/mg
Code produit 15457239
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15457239 5 g 5g
15447239 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15457239 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur J66040.06
 Article restreint
Expédition estimée: 21-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 32986-56-4 | C18H37N5O9 | 467.52 g/mol
Primarily targets Gram-negative bacteria
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 32986-56-4
Formule moléculaire C18H37N5O9
Poids moléculaire (g/mol) 467.52
Numéro MDL MFCD00077885
Clé InChI NLVFBUXFDBBNBW-PBSUHMDJSA-N
Synonyme tobramycin, nebramycin 6, nebramycin factor 6, nebramycin vi, tobramicin, tobramycetin, nebcin, 3'-deoxykanamycin b, aktob, tobi
CID PubChem 36294
ChEBI CHEBI:28864
Nom IUPAC (2S,3R,4S,5S,6R)-4-amino-2-[(1S,2S,3R,4S,6R)-4,6-diamino-3-[(2R,3R,5S,6R)-3-amino-6-(aminométhyl)-5-hydroxyoxan-2-yl]oxy-2-hydroxycyclohexyl]oxy-6-(hydroxymethyl)oxane-3,5-diol
SMILES C1C(C(C(C(C1N)OC2C(C(C(C(O2)CO)O)N)O)O)OC3C(CC(C(O3)CN)O)N)N
Spécification
Nom chimique ou matériau Tobramycin
Conditionnement Plastic bottle
Quantité 5 g
Beilstein 1357507
Informations sur la solubilité Soluble in water
Poids de la formule 467.51
Forme physique Powder