Learn More
Thermo Scientific Chemicals Tobramycine, 97 %
Code produit 15504870 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15504870 5 g 5g
15512610 1 g 1g
15505156 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15504870 Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur 455430050
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    142.00€
    120.65€ / 5g
    Économisez 21.35€
    15% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
La tobramycine, CAS nº 32986-56-4, est un antibiotique de type aminoglycoside isolé de Streptomyces tenebrarius et doté d’une large gamme de fonctions bactériostatiques, principalement contre les bactéries à Gram-négatif.
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Informations générales
• La tobramycine est un composé aminoglycoside dérivé de la kanamycine B et présente une activité antibiotique et bactériostatique contre les bactéries à Gram-négatif
• Après avoir pénétré dans les cellules, elle se lie de manière irréversible à un récepteur spécifique des aminoglycosides sur la sous-unité 30S du ribosome bactérien et interfère avec le complexe d’initiation entre l’ARN messager et la sous-unité 30S, inhibant ainsi le processus de synthèse des protéines, ce qui entraîne la mort des cellules bactériennes
• La tobramycine peut également interférer avec l’élongation des protéines, car elle peut induire une mauvaise lecture de la matrice d’ARNm et provoquer l’incorporation d’acides aminés inappropriés dans la chaîne polypeptidique en croissance
Applications
• En raison de son activité, la tobramycine a été largement utilisée comme antibiotique
• Elle a été utilisée pour traiter les infections à pseudomonas aeruginosa et est également étudiée pour le traitement des infections des sinus dans des modèles animaux in vivo
• La tobramycine a été utilisée pour étudier son impact sur les biofilms infectés par des bactériophages
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 32986-56-4
Formule moléculaire C18H37N5O9
Poids moléculaire (g/mol) 467.52
Clé InChI NLVFBUXFDBBNBW-PBSUHMDJSA-N
CID PubChem 36294
ChEBI CHEBI:28864
Nom IUPAC (2S,3R,4S,5S,6R)-4-amino-2-[(1S,2S,3R,4S,6R)-4,6-diamino-3-[(2R,3R,5S,6R)-3-amino-6-(aminométhyl)-5-hydroxyoxan-2-yl]oxy-2-hydroxycyclohexyl]oxy-6-(hydroxymethyl)oxane-3,5-diol
SMILES C1C(C(C(C(C1N)OC2C(C(C(C(O2)CO)O)N)O)O)OC3C(CC(C(O3)CN)O)N)N
Spécification
Nom chimique ou matériau Tobramycin
Type Tobramycin
Spectre IR Authentique
Eau 8% max.
Quantité 5 g
Informations sur la solubilité Solubility in water: soluble in cold water.
Poids de la formule 467.51
Pourcentage de pureté 97%
compliance-icons
Identifiant produit
  • Tobramycin