Learn More
Tobramycin, MedChemExpress
Code produit 16478306
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
500 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16478306 100 mg
16462136 500 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 16478306 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HYB0441
 Article restreint
Expédition estimée: 30-11-2026
MedChemExpress Tobramycin (Nebramycin Factor 6) is a parenterally administered, broad spectrum aminoglycoside antibiotic that is widely used in the treatment of moderate to severe bacterial infections due to sensitive organisms.
Tobramycin (Nebramycin Factor 6) is a parenterally administered, broad spectrum aminoglycoside antibiotic that is widely used in the treatment of moderate to severe bacterial infections due to sensitive organisms.
Spécification
Nom chimique ou matériau Tobramycin
CAS 32986-56-4
Couleur Off-White
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C18H37N5O9
Quantité 100 mg
Synonyme Nebramycin Factor 6 Deoxykanamycin B
Informations sur la solubilité H2O : ≥ 100 mg/mL (213.90 mM) ∣DMSO : 2 mg/mL (4.28 mM; Need ultrasonic)
SMILES O[C@@H]([C@@H]1O[C@@]([C@@H](C[C@@H]2O)N)([H])O[C@@H]2CN)[C@H]([C@@H](C[C@@H]1N)N)O[C@@]([C@@H]([C@@H](N)[C@@H]3O)O)([H])O[C@@H]3CO
Poids moléculaire (g/mol) 467.51
Poids de la formule 467.51
Pourcentage de pureté 98.0%
Qualité Research
Forme physique Solid
À utiliser avec (application) COVID-19-immunoregulation