Learn More
Thermo Scientific™ Récipients certifiés COT
Description
Faites confiance à nos flacons certifiés à faible teneur pour les tests et l’échantillonnage.du carbone organique total. Fabricant, testé et emballé selon des normes exactes,Thermo Scientific™ Les conteneurs certifiés TOC sont certifiés pour contribuer < 10 ppb ou < 20 ppb (TOC) comme fond.
Récipients :
- Récipients disponibles en plusieurs tailles et types, notamment les flacons populaires de l’échantillonneur automatique de 40 ml, nettoyés, certifiés et prêts à l’emploi
- Avec un certificat d’analyse
Comprend :
- Récipients d’échantillonnage et de stockage
- Flacons compatibles avec les échantillonneurs automatiques
- Tubes de culture
- Eau à faible teneur en COT
Recommandé pour :
- Tests COT
- USP test de la méthode 643
- Échantillonnage instantané hors ligne d’eau ultra-pure
- Stockage des normes de validation
Specifications
Specifications
| Description | Flacon en verre rond Boston couleur ambre avec bouchon |
| Matériau (doublure) | PTFE |
| Diamètre (impériale) externe | 3,75 in |
| Couleur | Ambré |
| Diamètre (métrique) externe | 95,25 mm |
| Matériau | Verre |
| Volume (métrique) | 1 000 ml |
| Hauteur (impériale) | 8,5 in |
| Nbre par carton | 12 |
| Modèle | Flacon ambré Boston rond avec bouchon |
| Show More |