Learn More
Thermo Scientific™ Récipients certifiés COT
Code produit 15625475
Modifier l'affichage
Click to view available options
Volume (métrique):
17 ml
18 mL
18 ml
30 ml
40 mL
40 mL
125 ml
250 mL
1 000 ml
Modèle:
Flacon ambré Boston rond avec bouchon
Flacon en verre ambré avec bouchon
Flacon en verre transparent avec fermeture
Flacon en verre transparent, certifié
Joint de Boston transparent avec fermeture
Tube de polysulfone
Tube en verre, fond plat
Tube en verre, fond rond
Nbre par carton:
12
24
72
100
144
200
255
Conditionnement:
12 pièces
144 pièces
200 pièces
24 pièces
255 pièces
72 pièces
Niveau:
Agréé < 10 ppb de COT avec certificat d'analyse
Certifié <10ppb TOC
Certifié <20ppb TOC
Certifié <20ppb TOC avec COA
Nettoyé au COT
14 product options available for selection
Product selection table with 14 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Volume (métrique) Modèle Nbre par carton Conditionnement Niveau
15625475 125 ml Flacon ambré Boston rond avec bouchon 12 12 pièces -
15103488 18 ml Tube en verre, fond rond 255 255 pièces Certifié <20ppb TOC
15193478 18 mL Tube en verre, fond rond 255 255 pièces Certifié <10ppb TOC
15113488 17 ml Tube en verre, fond plat 200 200 pièces Certifié <20ppb TOC
15153488 30 ml Tube de polysulfone 100 - Nettoyé au COT
15163488 40 mL Flacon en verre transparent avec fermeture 72 72 pièces Certifié <20ppb TOC avec COA
16390244 40 mL Flacon en verre ambré avec bouchon 144 144 pièces Agréé < 10 ppb de COT avec certificat d'analyse
15183488 40 mL Flacon en verre transparent avec fermeture 144 144 pièces Certifié <20ppb TOC
15193488 40 mL Flacon en verre transparent avec fermeture 144 144 pièces Certifié <10ppb TOC
15173488 40 mL Flacon en verre transparent, certifié 72 72 pièces Certifié <10ppb TOC
15143488 250 mL Flacon ambré Boston rond avec bouchon 12 12 pièces -
15123488 250 mL Joint de Boston transparent avec fermeture 24 24 pièces -
11391422 1 000 ml Joint de Boston transparent avec fermeture 12 12 pièces -
15133488 1 000 ml Flacon ambré Boston rond avec bouchon 12 12 pièces -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 14 options available.
14 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 15625475 Supplier Thermo Scientific™ Supplier No. S114125A/TOC
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    220.00€
    180.00€ / 12 pièces
    Économisez 40.00€
    18% de réduction
View all promotions
En stock
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Faites confiance à nos flacons certifiés à faible teneur pour les tests et l’échantillonnage du carbone organique total. Les produits certifiés COT sont fabriqués, conditionnés et testés selon des normes rigoureuses.
Faites confiance à nos flacons certifiés à faible teneur pour les tests et l’échantillonnage.du carbone organique total. Fabricant, testé et emballé selon des normes exactes,Thermo Scientific™ Les conteneurs certifiés TOC sont certifiés pour contribuer < 10 ppb ou < 20 ppb (TOC) comme fond.
Récipients :
  • Récipients disponibles en plusieurs tailles et types, notamment les flacons populaires de l’échantillonneur automatique de 40 ml, nettoyés, certifiés et prêts à l’emploi
  • Avec un certificat d’analyse
Comprend :
  • Récipients d’échantillonnage et de stockage
  • Flacons compatibles avec les échantillonneurs automatiques
  • Tubes de culture
  • Eau à faible teneur en COT
Recommandé pour :
  • Tests COT
  • USP test de la méthode 643
  • Échantillonnage instantané hors ligne d’eau ultra-pure
  • Stockage des normes de validation
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Description Flacon rond en verre ambré avec bouchon à fermeture par le haut
Matériau (doublure) PTFE / silicone
Diamètre (impériale) externe 1,875 in
Couleur Ambré
Diamètre (métrique) externe 47,63 mm
Matériau verre
Stérilité Non-sterile
Volume (métrique) 125 ml
Hauteur (impériale) 4,375 po
Nbre par carton 12
Modèle Flacon ambré Boston rond avec bouchon
Volume (impérial) 4 oz
Volume (métrique) total 125 mL
Type de bouchon Bouchon à vis (fermé sur le dessus)
Quantité 12 boîtes
Taille du bouchon 22 / 400
Marking Spot No
Certifications/Conformité Certifié pour contribuer < 10 ppb, < 20 ppb, Certificat d'analyse (COA), Certificat de conformité (COC)
Hauteur (métrique) 111,13 mm
Type de produit Conteneur TOC